Next-Generation Sequencing(NGS)
- 스코틀랜드 글래스고의 Stratified Medicine Innovation Centre에서 사용 중인 Ion Proton 시스템
- 2013년 가장 혁신적인 제품으로 인정 받은 Ion AmpliSeq Exome
- 라이프 테크놀로지스의 Ion AmpliSeq Exome CSP 프로그램에 12개 멤버 추가
- 라이프 테크놀로지스, Ion Proton™ Sequencer 4대를 아프리카 고아 농작물 컨소시엄(Orphan Crops Consortium)에 기부
- NGS 블로거 키스 로빈슨(Keith Robinson)의 Ion Torrent 개발에 대한 의견
- Ion Torrent에서 진행되는 많은 연말 작업
Ion Torrent™ Technology는 화학적으로 인코딩된 정보 (A, C, G, T)를 반도체 칩의 디지털 정보 (0, 1)로 직접 변환합니다. 이 접근법은 단순한 화학을 고유한 반도체 기술에 결합한 것입니다. 다시 말해, 왓슨(Watson)이 무어(Moore)를 만난 것입니다. 그 결과, 다른 어떤 Next-Generation Sequencing(NGS)보다도 간단하고 신속하면서도 경제성과 확장성이 뛰어난 염기서열분석이 가능합니다.
Ion Torrent™ Next-Generation Sequencing은 표적 DNA, 전사체, 표적 RNA, 엑솜 염기서열분석 등 보편적인 여러 NGS 응용분야를 지원합니다. 겨우 10ng의 주입 물질을 요구하는 Ion AmpliSeq™ 패널을 사용하면 표적 선택이 빠르고 간편해집니다. Ion Torrent™ 시스템은 Ion Reporter™ 소프트웨어와 서버 같이 종합적인 생물정보학 솔루션으로 NGS 데이터 분석을 간소화합니다.
Next-Generation Sequencing이 생소하십니까? 염기서열분석 교육 섹션에서 자세히 알아보십시오.
주요 제품
커뮤니티
Ion Torrent 커뮤니티는 제품을 사용하는 사람들이 함께 협력하여 만듭니다. 지금 대화에 참여하세요!
관련 문헌
응용 노트, 브로셔, 전단 보기
응용분야
유전자용 PGM™. 게놈용 Proton™. Ion Torrent 응용분야에 대해 자세히 알아보십시오.
인증 서비스 제공자
연구자가 가장 높은 품질의 엑솜 염기서열분석 데이터를 얻을 수 있도록 지원하는 서비스 제공자 네트워크
Resources
Contact Us
Phone and email이 제품은 연구용으로만 사용할 수 있습니다. 진단 절차에 사용할 수 없습니다.