The Thermo Scientific iFast Developer's Tool Kit combines the flexibility of scripting with the ease of use of graphical programming to make recipe creation faster and easier than ever before. 
The iFast Developer's Tool Kit enables operators to quickly and easily create new or modify existing recipes to fit their specific needs. Recipes are edited within a new intuitive graphical environment, enabling faster learning of the programming environment as well as an easier understanding of existing recipes. Within the iFast Developer's environment, the operator is able to control column settings, detector settings, stage motion and position, patterning and site alignments with logical operation and looping. This enables a high degree of customization to match specific application requirements. 
iFast Recorder is included with iFast Developer's Tool Kit allowing to record recipes interactively on an instrument both for unattended operation as well as the creation of a baseline recipe for further enhancements with the Developer's Tool Kit.
Key Features
  • Graphical programming environment.
  • Runner for unattended operation.
  • Alignment tools: image recognition and edge finding.
  • FIB, SEM, Stage, GIS, patterning and other controls.
  • Macro recorder for faster recipe creating.
  • Process looping.
  • Logical tests such as If-Then statements.
Applications
pathfinding_thumb_274x180_144dpi
Desarrollo y trazabilidad de semiconductores
Microscopía electrónica avanzada, haz de iones enfocado y técnicas analíticas asociadas para identificar soluciones viables y métodos de diseño para la fabricación de dispositivos semiconductores de alto rendimiento.
yield_ramp_metrology_2_thumb_274x180
Metrología y rampa de producción
Ofrecemos capacidades analíticas avanzadas para el análisis de defectos, metrología y control de procesos, diseñadas para ayudar a aumentar la productividad y mejorar el rendimiento en una amplia gama de aplicaciones y dispositivos semiconductores.
Análisis de fallos de semiconductores
Análisis de fallos de semiconductores
Las estructuras de dispositivos semiconductores cada vez más complejas dan lugar a que existan más ubicaciones en las que se oculten los defectos inducidos por fallos. Nuestros flujos de trabajo de última generación le ayudarán a localizar y caracterizar los sutiles problemas eléctricos que afectan a la producción, al rendimiento y a la fiabilidad.
physical_characterization_thumb_274x180_144dpi
Caracterización física y química
La demanda continua de los consumidores impulsa la creación de dispositivos electrónicos más pequeños, más rápidos y más baratos. Su producción se basa en instrumentos y flujos de trabajo de alta productividad que generan imágenes, analizan y caracterizan una amplia gama de semiconductores y dispositivos de visualización.
Techniques
Style Sheet for Komodo Tabs
Adquisición de imágenes y análisis de semiconductores
Thermo Fisher Scientific ofrece microscopios electrónicos de barrido para todas las funciones de un laboratorio de semiconductores, desde tareas generales de adquisición de imágenes hasta técnicas avanzadas de análisis de fallos que requieren mediciones precisas de contraste de tensión.
Más información ›
Adquisición de imágenes y análisis de semiconductores
Thermo Fisher Scientific ofrece microscopios electrónicos de barrido para todas las funciones de un laboratorio de semiconductores, desde tareas generales de adquisición de imágenes hasta técnicas avanzadas de análisis de fallos que requieren mediciones precisas de contraste de tensión.
Más información ›
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Contact us
Servicios de microscopía electrónica
Para garantizar un rendimiento óptimo del sistema, le proporcionamos acceso a una red de expertos de primer nivel en servicios de campo, asistencia técnica y piezas de repuesto certificadas.
Más información ›