Search
할로겐(플루오린, 염소, 브롬, 아이오딘)과 황은 부식성과 유해성을 지닌 화학 물질로, 환경 오염의 주요 원인 중 하나입니다. 하지만 석유화학 제품, 기체 시료, 고체 시료, 복합 화학물질 내 이 성분들을 정량·정성 분석하는 것은 기존의 이온 크로마토그래피(IC)만으로는 쉽지 않으며, 시료 전처리 과정 또한 비용과 노동력이 많이 소모됩니다.
Thermo Scientific 연소 이온 크로마토그래피(CIC) 시스템은 복잡한 시료에서 할로겐 및 황을 자동으로 정량·정성 분석할 수 있는 솔루션입니다. 이 자동화 시스템은 높은 감도와 간편한 조작성, 시간 절약 효과를 제공하며, 산 분해나 유기 용매 추출과 같은 기존 전처리 방법보다 환경에 유해한 부산물의 발생을 현저히 줄입니다. 또한, 복잡한 전처리 단계를 제거함으로써 부식성 할로겐 및 황 분석에 소요되는 시간과 인력을 대폭 줄일 수 있습니다.
연소 이온 크로마토그래피(C-IC)는 다음의 4단계로 구성됩니다.
▲ 연소 이온 크로마토그래피(C-IC) 시스템의 공정 흐름
연소 이온 크로마토그래피(CIC)는 다양한 환경, 산업, 식음료 시료에서 할로겐 및 황 성분을 정확하고 재현성 있게 분석할 수 있는 솔루션입니다. 복잡한 분석법 개발 없이도 12분 이내의 빠른 분석 시간으로 결과를 도출할 수 있으며, 대표적인 시료 유형은 다음과 같습니다.
1) 의약 원료 및 완제품 2) 고분자 소재(폴리머) 3) 석유화학 제품 4) 광석 및 금속 5) 잉크, 연마제, 윤활유 6) 전자 부품 7) 환경수 및 폐수 등
또한, CIC는 PFAS(과불화 및 폴리플루오로알킬물질) 분석을 위한 LC-MS/MS 기법의 보완적 스크리닝 도구로 활용될 수 있습니다. CIC는 총 흡착성 유기 플루오르(AOF)를 분석함으로써 플루오르화 화합물의 존재를 나타내는 지표로 활용됩니다. 만약 시료 내 존재하는 총 플루오르 함량이 타깃 PFAS 분석 결과보다 많다면, 타깃 목록에 포함되지 않은 다른 PFAS가 존재할 가능성이 있습니다. 총 플루오르를 스크리닝함으로써, 실험실은 PFAS 오염에 기여하는 추가적인 잠재적 원인을 파악하고, LC-MS/MS 장비를 사용하여 의심되는 시료만을 선택적으로 분석할 수 있게 됩니다. CIC를 활용한 AOF 분석을 추가함으로써, 실험실은 PFAS 분석을 위한 장비 활용도를 극대화할 수 있습니다.
자세한 CIC 분석 방법은 Thermo Scientific의 AppsLab 분석 응용 라이브러리 및 아래 리소스 섹션에서 확인할 수 있습니다.
연소 이온 크로마토그래피를 통해 PFAS, 고순도 원료, 산업 폐기물, 액화석유가스(LPG) 등 다양한 시료를 추적 가능하고, 문서화된 자동화 솔루션으로 분석하는 방법을 알아보세요.
CIC 관련 자료와 Thermo Scientific 이온 크로마토그래피 시스템에 대한 자세한 정보는 리소스 센터에서 확인하실 수 있습니다.
* Required field