Principales soluciones de computadores de flujo
Bienvenido a nuestra sección de soluciones, donde ofrecemos tecnologías avanzadas para medición de flujo, adaptadas para atender las diversas necesidades de los sectores industrial y de manufactura. En Thermo Fisher Scientific, entendemos la importancia crítica de mediciones de flujo precisas y confiables para optimizar sus procesos y garantizar eficiencia operacional. Nuestra amplia gama de soluciones de medición de flujo utiliza tecnología avanzada que ofrece precisión excepcional, proporcionando las herramientas necesarias para aumentar la productividad, garantizar la seguridad y alcanzar sus objetivos de desempeño. Explore nuestras ofertas para encontrar la solución perfecta para sus necesidades específicas de aplicación.
Software AutoConfig interface
El Software AutoConfig de Thermo Scientific fue diseñado para simplificar la configuración y el ajuste de los sistemas de medición de flujo. Este software intuitivo agiliza el proceso de calibración y mantenimiento de medidores de flujo, reduciendo el tiempo y la experiencia necesarios para la configuración del sistema.
Ofrece interfaces fáciles de usar y flujos de trabajo automatizados para aumentar la precisión y eficiencia en la medición de flujo, garantizando datos confiables y precisos para aplicaciones industriales.
Diseñado para empoderar al usuario, la interfaz es simple de configurar, eliminando la necesidad de programación avanzada.
Software AutoCONFIG
El Software AutoCONFIG es la interfaz robusta para la serie AutoSERIES de Computadores de Flujo de Thermo Scientific. Diseñado para empoderar al usuario, la interfaz es simple de configurar y elimina la necesidad de programación avanzada.
Software AutoCONFIG de Thermo Scientific
Serie de computadores de flujo
La serie de computadores de flujo ofrece soluciones avanzadas para la medición precisa de hidrocarburos en la industria del petróleo y gas. Estos computadores de flujo están diseñados para manejar una amplia gama de aplicaciones, desde la transferencia de custodia hasta el control de procesos, garantizando datos precisos y confiables.
La AutoSeries ofrece interfaces fáciles de usar, manejo robusto de datos e integración perfecta con sistemas existentes, haciéndolos ideales para mejorar la eficiencia operacional y el cumplimiento regulatorio en la medición de hidrocarburos.
Del campo a la sala de control y del upstream al downstream, nuestros productos ofrecen mayor control, confianza y confiabilidad.
Serie de computadores de flujo
Transporte, controle y almacene su producto de forma confiable con la ayuda de la serie de computadores de flujo Thermo Scientific. Desde un único punto de medición hasta grandes puntos de entrega, el computador de flujo, junto con la interfaz AutoCONFIG, ayuda a los transportistas de petróleo y gas a maximizar el flujo de throughput con rápida implementación en campo y control optimizado de la estación.
Computador de Flujo Thermo Scientific AutoFLEX
Transmisor Multivariable Inteligente Thermo Scientific AutoXP-SMV
Computador de Flujo de Gas y Líquido Thermo Scientific AutoXP
Computador de Flujo de Hidrocarburos Multi-Ejecución Thermo Scientific AutoPILOT PRO
Guía de selección
Esta guía de selección fue creada para ayudarle a escoger las soluciones ideales de medición de flujo para sus operaciones de petróleo y gas. Simplifique su proceso de toma de decisiones y optimice sus operaciones con este recurso esencial.
Use esta tabla de comparación para ver qué computador de flujo es ideal para usted.
¿Qué computador de flujo Thermo Scientific es el mejor para mi aplicación?
Los computadores de flujo Thermo Scientific incorporan los estándares más recientes de medición y cálculos para la medición de hidrocarburos. Use esta tabla de comparación para ver qué computador de flujo es ideal para usted.
  AutoFLEX Scalable All-in-One Flow Computer Platform
AutoXP Gas and Liquid Flow Computer
AutoPILOT PRO Multi-Run Hydrocarbon Flow Computer
Run Capacity
up to 32
1-2 Runs
1-6 Runs
Plunger Capability
Yes Yes
Yes
API 21.1 Compliant
Yes Yes
Yes
Field Mountable
Yes** Yes
Yes
API 21.1 & 21.2 Compliant
Yes Yes
Yes
Expandable / Multiselect IO
Yes
Expandable IO Only
Expandable IO Only
GC Connectivity
Yes
Yes
Yes
Full Station Control
Yes
No
Yes
Rack Mount
Yes
No
No
USM Diagnostics
Yes
No
Yes
Bluetooth Yes
Yes
No
Intrinsically Safe
No
No
Yes
Proving Loop Control
Yes
No
No
Custom Reporting
Yes
Yes
Yes
Flow Calculation Speed
1x Sec
1x Sec
1x Sec
**AutoFLEX 3 with Enclosure only
La disponibilidad de servicios y productos puede variar según el país y está sujeta a diferentes requisitos regulatorios. Por favor, póngase en contacto con su representante local de ventas para verificar la disponibilidad.