MicroPlateReadersandWasher
Amplíe las funciones de la unidad de serie
Los lavadores de tiras de microplacas Thermo Scientific™ Wellwash™, fiables y fáciles de usar, proporcionan un rendimiento de lavado seguro en aplicaciones de ELISA de rutina y de investigación. Los lavadores Wellwash cuentan con una gran pantalla en color con interfaz de usuario gráfica, versiones en idiomas locales y frascos no presurizados para optimizar la facilidad de uso, la comodidad y seguridad.
Pedir presupuesto ›
¿Qué producto Wellwash es mejor para cubrir sus necesidades?
 foto de multidrop combi
Wellwash
foto de multidrop combi nl
Wellwash Versa
Cabezal de lavado1x8, 1x12cabezal de lavado celular, dos 1x8, dos 1x12, 2x8
Frascos de lavado1 frasco (2 litros)3 frascos (dos de 4 litros y uno de 2 litros)
formatos de placas9696, 384
Lavado de célulasNoSí
Compatibilidad con robotsNoSí