Element Crystal fcc
Thorium • Actinide Rare Earth
Symbol: Th
Date of discovery: 1828
Name origin: Scandinavian Thor
Appearance: silvery
Discoverer: Jons Berzelius
Obtained from: monazite, thorite
Melting point: 2023 K
Boiling point: 5063 K
Density[kg/m3]: 11724
Molar volume: 19.80 × 10-6 m3/mol
Protons/Electrons: 90
Neutrons: 142
Shell structure: 2,8,18,32,18,10,2
Electron configuration: [Rn]6d27s2
Oxidation state: 4
Crystal structure: cubic face centered
Named after Thor, a Scandinavian god of war, thorium is about three times more abundant than uranium. It is found in small amounts in rocks and soils, with abundant supplies in several countries. Monazite, a rare-earth and thorium-phosphate mineral containing twelve percent thorium oxide, is the primary source of the world’s thorium. Similar to uranium, thorium can be used as a fuel in a nuclear reactor and is a key factor in the sustainability of nuclear energy. Much of the earth’s heat is attributed to the decay of both uranium and thorium. When exposed to air, the element retains a silverish white color for about three months then slowly tarnishes to a grey then black color. The primary use of thorium is for strong alloys and ultraviolet photoelectric cells.
Thorium • Actinide Rare Earth
Products
Nexsa G2 XPS
  • 미세 초점 X-선 소스
  • 독자적인 다중기법 옵션
  • 단일 원자 & 클러스터 이온 깊이 프로파일링을 위한 듀얼 모드 이온 소스
기기 카드 원본 스타일시트
K-Alpha XPS
  • 고분해능 XPS
  • 빠르고 효율적이며 자동화된 워크플로우
  • 깊이 프로파일링을 위한 이온 소스
ESCALAB Xi+ XPS
  • 높은 스펙트럼 분해능
  • 다중 기법 표면 분석
  • 광범위한 시료 준비 및 확장 옵션
Contact us
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
재품 표 사항에 대한 스타일시트
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
재품 표 사항에 대한 스타일시트
Fix for left nav
Style Sheet for Support and Service footer
Style Sheet for Fonts
Style Sheet for Cards
재료 과학을 위한 전자 현미경
서비스
최적의 시스템 성능을 보장하기 위해 세계 수준의 현장 서비스 전문가 네트워크, 기술 지원 및 인증된 예비 부품을 제공해드립니다.