Hydroxyde d’ammonium, 10 % v/v sol. aqueuse., Thermo Scientific Chemicals
Hydroxyde d’ammonium, 10 % v/v sol. aqueuse., Thermo Scientific Chemicals
Hydroxyde d’ammonium, 10 % v/v sol. aqueuse., Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Hydroxyde d’ammonium, 10 % v/v sol. aqueuse., Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
Référence 035575.K7
également connu sous le numéro 035575-K7
Prix (EUR)
113,00
Each
Quantité:
4 L
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
113,00
Each
Identifiants chimiques
CAS1336-21-6
IUPAC Nameamine hydrate
Molecular FormulaH5NO
InChI KeyVHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILESN.O
Voir plus
Concentration v/v10% v/v aq. soln.

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only