Tige d’yttrium, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Tige d’yttrium, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Tige d’yttrium, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Tige d’yttrium, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
25 mm
50 mm
100 mm
Référence 040300.DM
également connu sous le numéro 040300-DM
Prix (EUR)
1 237,00
Each
Quantité:
100 mm
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
1 237,00
Each
Identifiants chimiques
CAS7440-65-5
IUPAC Nameyttrium
Molecular FormulaY
InChI KeyVWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Y]
Voir plus
Total Metal Impurities0.1% max.

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

  • Conditionné sous argon
RUO – Research Use Only