Search
Search

| Référence | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie |
|---|---|---|---|
| 059146 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 059142 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 059143 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 059144 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 059145 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 059147 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 059148 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 059149 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 076187 | 250 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 076186 | 100 mm | 3 mm | 3 μm |
| 074812 | 250 mm | 2,1 mm | 2,2 μm |
| 071605 | 50 mm | 3 mm | 2,2 μm |
| 071604 | 100 mm | 3 mm | 2,2 μm |
| 071400 | 30 mm | 2,1 mm | 2,2 μm |
| 071399 | 150 mm | 2,1 mm | 2,2 μm |
| 070077 | 250 mm | 3 mm | 3 μm |
| 068982 | 100 mm | 2,1 mm | 2,2 μm |
| 068981 | 50 mm | 2,1 mm | 2,2 μm |
| 066273 | 75 mm | 3 mm | 3 μm |
| 066272 | 33 mm | 3 mm | 3 μm |
| 063691 | 150 mm | 3 mm | 3 μm |
| 059133 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 059132 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 059131 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 059130 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 059129 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 071981 | 10 mm | 3 mm | 5 μm |
| 069695 | 10 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 069689 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 059128 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 075697 | 75 mm | 3 mm | 2,2 μm |
Améliorez l’efficacité de la séparation dans vos applications en phase inverse grâce aux colonnes Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18. Ces colonnes sont dotées d’un substrat de silice ultra-pure avec une très faible teneur en métal pour minimiser les effets de traînée et obtenir des formes de pic symétriques. La chimie de greffage unique donne une excellente couverture de surface offrant des séparations hautement prévisibles qui ne sont pas affectées par les interactions secondaires. Utilisez ces colonnes à haute efficacité pour une résolution maximale dans un grand nombre d’applications.
Adhérez aux normes élevées établies par les méthodes de HPLC et LC/MS modernes grâce à la gamme Acclaim de colonnes en phase inverse. Ces colonnes à base de silice avec greffage de colonne avancé et technologies end-capping offrent une sélectivité complémentaire, une grande efficacité de colonne et une très haute résolution pour un large éventail d’applications.