Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD8 Antibodies

          Invitrogen

          CD8a Monoclonal Antibody (53-6.7), FITC, eBioscience™

          97 Published Figures
          456 References
          View all (505) CD8 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD8a Monoclonal Antibody (53-6.7), FITC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (97)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 98

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD8a Antibody (11-0081-85) in Flow

          Staining of C57BL/6 splenocytes with 0.25 µg of Rat IgG2a kappa Isotype Control FITC (Product # 11-4321-42) (open histogram) or 0.25 µg of Anti-Mouse CD8a FITC (filled histogram). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          11-0081-85

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 24 publications 24 publications

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 6 publications 6 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 413 publications 413 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Fruit fly, Hamster, Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), FITC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          53-6.7

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • eFluor 615
          • eFluor 660
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 585
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 725
          • NovaFluor Blue 745
          • NovaFluor Blue 760
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Red 800
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Violet 690
          • NovaFluor Violet 745
          • NovaFluor Violet 800
          • NovaFluor Yellow 590
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 690
          • NovaFluor Yellow 700
          • NovaFluor Yellow 730
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          500 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_464916

          Product Specific Information

          Description: The 53-6.7 monoclonal antibody reacts with the mouse CD8a molecule. CD8a is an approximately 32-34 kDa cell surface receptor expressed either as a heterodimer with the CD8 beta chain (CD8 alpha beta) or as a homodimer (CD8 alpha alpha). A majority of thymocytes and a subpopulation of mature alpha beta TCR T cells express CD8 alpha beta while gamma delta TCR T cells, a subpopulation of intestinal intraepithelial lymphocytes (IELs) and dendritic cells express CD8 alpha alpha. CD8 binds to MHC class I and through its association with protein tyrosine kinase p56lck plays a role in T cell development and activation of mature T cells.

          Applications Reported: The 53-6.7 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The 53-6.7 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse thymocyte or splenocyte suspensions. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD8, also known as cluster of differentiation 8, is a type I transmembrane glycoprotein of the immunoglobulin family that plays a crucial role in T cell differentiation, activation, and signal transduction. It is expressed as either a heterodimer (CD8 alpha beta) or a homodimer (CD8 alpha alpha). The CD8 alpha beta form is predominantly found on the majority of thymocytes and a subpopulation of mature alpha beta TCR T cells, while the CD8 alpha alpha form is expressed on gamma delta TCR T cells, a subset of intestinal intraepithelial lymphocytes (IELs), and dendritic cells. CD8 functions as a co-receptor for major histocompatibility complex class I (MHC-I) molecules, working alongside the T cell receptor (TCR). The CD8 alpha chain is essential for binding to MHC-I. CD8 is also expressed on a subset of T cells, NK cells, monocytes, and dendritic cells as disulfide-linked homodimers of CD8 alpha. Upon ligation of MHC-I/peptide complexes presented by antigen-presenting cells (APCs), CD8 recruits lymphocyte-specific protein tyrosine kinase (Lck), leading to lymphokine production, increased motility, and activation of cytotoxic T lymphocytes (CTLs). Activated CTLs are vital for clearing pathogens and tumor cells. The differentiation of naive CD8+ T cells into CTLs is strongly enhanced by cytokines such as IL-2, IL-12, and TGF-beta1. Through its interactions with MHC-I and association with protein tyrosine kinase p56lck, CD8 plays a significant role in T cell development and the activation of mature T cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD8a; CD8alpha; CD8b; CD8beta; fCD8; Leu-2; leu-2a; Lymphocyte antigen 3; Lyt-2.1 lymphocyte differentiation antigen (AA at 100); T-cell membrane glycoprotein Ly-3; T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain; T-cell surface glycoprotein CD8 beta chain; T-cell surface glycoprotein Lyt-2; T-cell surface glycoprotein Lyt-3

          View more View less

          Gene Aliases: BB154331; Cd8a; Cd8b; Cd8b1; Ly-2; Ly-3; Ly-35; Ly-B; Ly-C; Lyt-2; Lyt-3; Lyt2; Lyt3

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P01731, (Mouse) P10300

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12525, (Mouse) 12526

          View more View less

          Function(s)
          protein binding protein kinase binding protein homodimerization activity defense/immunity protein immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          immune system process T cell mediated immunity cell surface receptor signaling pathway T cell activation cytotoxic T cell differentiation positive regulation of calcium-mediated signaling defense response to virus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline