Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD11a Antibodies

          Invitrogen

          CD11a (LFA-1alpha) Monoclonal Antibody (M17/4), FITC, eBioscience™

          4 Published Figures
          27 References
          View all (102) CD11a antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD11a (LFA-1alpha) Monoclonal Antibody (M17/4), FITC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (4)
          CD11a (LFA-1alpha) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD11a (LFA-1alpha) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD11a (LFA-1alpha) Antibody (11-0111-85) in Flow

          Staining of BALB/c splenocytes with 0.25 µg of Rat IgG2a K Isotype Control FITC (Product # 11-4321-42) (blue histogram) or 0.25 µg of Anti-Mouse CD11a FITC (purple histogram). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD11a (LFA-1alpha) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11a (LFA-1alpha) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11a (LFA-1alpha) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11a (LFA-1alpha) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11a (LFA-1alpha) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)

          Product Details

          11-0111-85

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 25 publications 25 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), FITC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          M17/4

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • APC 
          • eFluor 450
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 700
          • NovaFluor Yellow 755
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 702
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          500 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_464932

          Product Specific Information

          Description: The M17/4 monoclonal antibody reacts with mouse CD11a, the 180 kDa integrin alpha L, also known as the lymphocyte function associated antigen-1 (LFA-1) alpha chain. LFA-1, formed by non-covalent association of CD11a with CD18 (integrin beta 2), serves as an important adhesion molecule involved in lymphocyte and granulocyte function. CD54 (ICAM-1), CD102 (ICAM-2), and CD50 (ICAM-3) are ligands for LFA-1. CD11a is expressed by all leukocytes.

          Applications Reported: The M17/4 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The M17/4 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD11a (LFA-1 alpha, ITGAL) together with CD18 constitute leukocyte function-associated antigen 1 (LFA-1), the alphaLbeta2 integrin. CD11a is implicated in activation of LFA-1 complex. CD11a plays a central role in leukocyte intercellular adhesion through interactions with its ligands, ICAMs 1-3 (intercellular adhesion molecules 1 through 3), and also functions in lymphocyte costimulatory signaling. CD11a is expressed on the plasma membrane of leukocytes in a low-affinity conformation. Cell stimulation by chemokines or other signals leads to induction the high-affinity conformation, which supports tight binding of CD11a to its ligands, the intercellular adhesion molecules ICAM-1, -2, -3. CD11a is thus involved in interaction of various immune cells and in their tissue-specific settlement, but participates also in control of cell differentiation and proliferation and of T-cell effector functions. Blocking of CD11a function by specific antibodies or small molecules has become an important therapeutic approach in treatment of multiple inflammatory diseases. For example, humanized anti- CD11a antibody Efalizumab (Raptiva) is being used to interfere with T cell migration to sites of inflammation, binding of cholesterol-lowering drug simvastatin to CD11a allosteric site leads to immunomodulation and increase in lymphocytic cholinergic activity. Two transcript variants encoding different isoforms of CD11a have been found. Diseases associated with CD11a dysfunction include benign cephalic histiocytosis and leukocyte adhesion deficiency.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alpha L integrin; antigen CD11A p180; CD11 antigen-like family member A; CD11a; Integrin alpha-L; integrin alphaL; Leukocyte adhesion glycoprotein LFA-1 alpha chain; Leukocyte function-associated molecule 1 alpha chain; LFA-1A; Ly-15; Lymphocyte antigen 15; lymphocyte function associated antigen 1, alpha polypeptide

          View more View less

          Gene Aliases: (p180); Cd11a; Itgal; LFA-1; LFA-1A; Ly-15; Ly-21

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P24063

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 16408

          View more View less

          Function(s)
          ICAM-3 receptor activity protein complex binding metal ion binding protein heterodimerization activity cell adhesion molecule binding integrin
          Process(es)
          T cell activation via T cell receptor contact with antigen bound to MHC molecule on antigen presenting cell cell adhesion heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules leukocyte cell-cell adhesion cell-matrix adhesion signal transduction cell surface receptor signaling pathway integrin-mediated signaling pathway single organismal cell-cell adhesion regulation of cell-cell adhesion positive regulation of cell-cell adhesion positive regulation of T cell proliferation receptor clustering activated T cell proliferation positive regulation of calcium-mediated signaling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline