Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD11c Antibodies

          Invitrogen

          CD11c Monoclonal Antibody (N418), FITC, eBioscience™

          Advanced Verification
          96 Published Figures
          295 References
          View all (135) CD11c antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD11c Monoclonal Antibody (N418), FITC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (96)
          • Advanced Verification (1)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 98

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD11c Antibody (11-0114-85) in Flow

          Staining of C57BL/6 splenocytes with Anti-Human/Mouse CD45R (B220) APC (Product # 17-0452-82) and 0.125 µg of Armenian Hamster IgG Isotype Control FITC (Product # 11-4888-81) (left) or 0.125 µg of Anti-Mouse CD11c FITC (right). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          CD11c Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11c Antibody

          Product Details

          11-0114-85

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 19 publications 19 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 8 publications 8 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 260 publications 260 publications

          Affinity Purification (AP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Armenian hamster / IgG

          Recommended Isotype Control

          Armenian Hamster IgG Isotype Control (eBio299Arm), FITC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          N418

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • eFluor 615
          • eFluor 660
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 610-30S
          • NovaFluor Blue 660-40S
          • NovaFluor Blue 690
          • NovaFluor Blue 725
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Violet 690
          • NovaFluor Violet 800
          • NovaFluor Yellow 570
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          500 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_464941

          Product Specific Information

          Description: The N418 monoclonal antibody reacts with mouse CD11c, the integrin alphaX. CD11c non-covalently associates with beta2 integrin to form the CD11c/CD18 heterodimer. CD11c is expressed by dendritic cells, a subset of Intestinal Intraepithelial Lymphocytes (IEL) and some activated T cells. CD11c/CD18 binds to CD54, iC3b and fibrinogen and plays a role in leukocyte adhesive interactions. N418 binds to CD11c on splenic dendritic cells in the T-dependent areas of mouse spleen and precipitates a 150, 90 kDa heterodimer.

          Applications Reported: The N418 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The N418 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD11, along with CD18, form a heterodimer adhesion molecule. In particular, CD11 is composed of CD11a, CD11b and CD11c. CD11a is a leukocyte marker that is expressed in B and T lymphocytes, macrophages, monocytes, neutrophils, basophils and eosinophils. CD11b is primarily expressed by monocytes, macrophages, natural killer cells, some B and T-cells, and granulocytes. CD11c is expressed in monocytes, macrophages, natural killer cells, some granulocytes and less so in a subset of lymphocytes.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD11 antigen-like family member C; CD11c; CD11C (p150) alpha polypeptide; complement receptor 4; Integrin alpha-X; integrin aX; Leukocyte adhesion glycoprotein p150,95 alpha chain; Leukocyte adhesion receptor p150,95

          View more View less

          Gene Aliases: AI449405; Cd11c; Cr4; Itgax; N418

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q9QXH4

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 16411

          View more View less

          Function(s)
          metal ion binding integrin
          Process(es)
          cell adhesion integrin-mediated signaling pathway heterotypic cell-cell adhesion activated T cell proliferation defense response to virus positive regulation of protein targeting to mitochondrion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline