Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CD16/CD32 Antibodies

          Invitrogen

          CD16/CD32 Monoclonal Antibody (93), FITC, eBioscience™

          7 Published Figures
          24 References
          View all (36) CD16/CD32 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD16/CD32 Monoclonal Antibody (93), FITC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (7)
          CD16/CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD16/CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD16/CD32 Antibody (11-0161-82) in Flow

          Staining of BALB/c splenocytes with Anti-Human/Mouse CD45R (B220) PE (Product # 12-0454-82) and 0.25 µg of Anti-Mouse CD16/CD32 FITC. Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD16/CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD16/CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD16/CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD16/CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD16/CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD16/CD32 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD16/CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD16/CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          11-0161-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 23 publications 23 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Fruit fly, Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, lambda

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), FITC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          93

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • Biotin 
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 661
          • eFluor 450
          • Functional Grade
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor Yellow 690
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_464956

          Product Specific Information

          Description: The 93 monoclonal antibody reacts with an epitope shared by mouse CD16 and CD32. CD16 (Fc gamma III Receptor) and CD32 (Fc gamma II Receptor) are the low affinity receptors for the mouse IgG Fc portion and are expressed by B cells, monocyte/macrophages, NK cells, and neutrophils.

          Applications Reported: The 93 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The 93 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD16 is a 50-65 kDa cell surface molecule that exists in two forms - a transmembranous form expressed by natural killer (NK) cells, and some T cells and a phosphatidylinositol linked form expressed by granulocytes. CD16 is a low affinity receptor for IgG (FcR III), and is an important receptor mediating ADCC (antibody dependent cell mediated cytotoxicity) by NK cells. IN comparison, CD32 is a 40 kD glycoprotein that acts as a low affinity receptor for IgG (also known as Fc gamma RII), and mediates several functions including endocytosis, activation of secretion, cytotoxicity and immunomodulation. CD32 is expressed by B cells, monocytes, granulocytes and platelets. Further, CD32 is involved in the phagocytosis of immune complexes, the regulation of antibody production by B-cells, and variations of the CD32 gene may increase vulnerability to systemic lupus erythematosus (SLE). Several transcript variants encoding different isoforms of CD32 have been found.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD16A; CD16B; CD32; CD32 receptor 2; CDw32; Fc gamma receptor IIB; Fc gamma receptor III; Fc gamma RIIB; Fc-gamma RII; Fc-gamma RII-b; Fc-gamma RII-c; fc-gamma RIII; Fc-gamma-RII; fc-gamma-RIIB; Fc-gamma-RIIc; Fcg receptor III; FCG2; FcgammaRIIB; FcgammaRIII; FCGR2C; FCGR3A; FCGR3B; FCGRIII; FCR-10; FcRII-b; FcRII-c; fcRIII; FCRIIIA; FGFR2B; IgG Fc receptor II beta; igG Fc receptor III; Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II; low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b; low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III; Ly-17; Lymphocyte antigen 17; RP11-5K23.1

          View more View less

          Gene Aliases: AI528646; CD16; CD32; F630109E10Rik; Fc[g]RII; Fcgr2; Fcgr2a; Fcgr2b; FcgRII; Fcr-2; Fcr-3; fcRII; Ly-17; Ly-m20; LyM-1

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P08101

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 14130, (Mouse) 14131

          View more View less

          Function(s)
          receptor signaling protein activity protein binding IgG binding immunoglobulin binding IgG receptor activity immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          negative regulation of type I hypersensitivity immune complex clearance negative regulation of immunoglobulin production negative regulation of inflammatory response to antigenic stimulus negative regulation of acute inflammatory response to antigenic stimulus negative regulation of humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin receptor-mediated endocytosis phagocytosis, engulfment defense response immune response cell surface receptor signaling pathway response to bacterium immunoglobulin mediated immune response antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class II negative regulation of B cell proliferation endocytic recycling negative regulation of interleukin-10 production negative regulation of neutrophil apoptotic process intracellular signal transduction mast cell activation negative regulation of phagocytosis positive regulation of phagocytosis negative regulation of immune response cellular response to molecule of bacterial origin antibody-dependent cellular cytotoxicity positive regulation of type IIa hypersensitivity positive regulation of type III hypersensitivity positive regulation of type I hypersensitivity serotonin secretion phagocytosis, recognition neutrophil chemotaxis Fc-gamma receptor signaling pathway positive regulation of tumor necrosis factor biosynthetic process antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class I regulation of immune response
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline