Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD44 Antibodies

          Invitrogen

          CD44 Monoclonal Antibody (IM7), FITC, eBioscience™

          96 Published Figures
          365 References
          View all (200) CD44 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD44 Monoclonal Antibody (IM7), FITC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (96)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 97

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD44 Antibody (11-0441-85) in Flow

          Staining of C57BL/6 splenocytes with 0.25 µg of Rat IgG2b kappa Isotype Control FITC (Product # 11-4031-82) (open histogram) or 0.25 µg of Anti-Human/Mouse CD44 FITC (filled histogram). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD44 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          11-0441-85

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 16 publications 16 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 18 publications 18 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 326 publications 326 publications

          Neutralization (Neu)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Fruit fly, Gerbil, Horse, Human, Mouse, Non-human primate, Pig, Rat

          Host/Isotype

          Rat / IgG2b, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2b kappa Isotype Control (eB149/10H5), FITC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          IM7

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 690
          • NovaFluor Blue 725
          • NovaFluor Blue 760
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Red 725
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Violet 690
          • NovaFluor Yellow 570
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 755
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          500 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_465046

          Product Specific Information

          Description: The IM7 monoclonal antibody reacts with all isoforms of mouse CD44 (Pgp-1). CD44 is expressed by hematopoietic and non-hematopoietic cells. Bone marrow myeloid cells and memory T cells highly express this antigen and peripheral B and T cells can upregulate the expression of CD44. CD44 functions as an adhesion molecule through its binding to hyaluronate, an extracellular matrix component.

          Applications Reported: The IM7 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The IM7 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone marrow cells and splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD44 cell surface antigen is a 100 kDa type 1 transmembrane glycoprotein widely expressed on human leucocytes, white matter of the brain and by some epithelial cells of the intestine and breast. Several isoforms of CD44 exist, including the predominant CD44H isoform detected in many normal tissues. CD44 is a receptor for hyaluronic acid (HA) and is involved in cell-cell interactions, cell adhesion and migration. CD44 also participates in a wide variety of cellular functions including lymphocyte activation, recirculation and homing. CD44 expression may be up-regulated upon some carcinomas, and it has been speculated that this may be related to metastatic potential. CD44 is expressed by hematopoietic, non-hematopoietic cells, epithelial tissues, and to filopodia in cultured keratinocytes. Further, bone marrow myeloid cells and memory T cells express CD44 at high levels, and peripheral B and T cells can upregulate the expression of CD44 in response to certain stimulatory events. Transcripts for the CD44 gene undergo complex alternative splicing that results in many functionally distinct isoforms, however, the full-length nature of some of these variants have not been determined. Alternative splicing is the basis for the structural and functional diversity of the CD44 protein. Diseases associated with CD44 dysfunction include superficial keratitis and lichen sclerosus. CD44 also may be related to tumor metastasis formation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD44; CD44 antigen; CD44 molecule; CD44 molecule (Indian blood group); CD44R1; CDw44; CDw44 antigen precursor; cell surface glycoprotein CD44; cell-cell and cell-matrix adhesion interaction glycoprotein isoform; cell-surface glycoprotein; chondroitin sulfate proteoglycan 8; ECMR-III; ECMRIII; Epican; Extracellular matrix receptor III; GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor; hematopoietic cell E- and L-selectin ligand; Heparan sulfate proteoglycan; Hermes antigen; Hermes antigen gp90 homing receptor precursor; homing cell adhesion molecule; homing function and Indian blood group system; homing receptor; HUTCH-I; hyaluronan receptor; hyaluronan-binding protein; Hyaluronate receptor; In(Lu) related-p80; Indian blood group antigen; Ly-24; Lymphocyte antigen 24; PGP I; PGP-1; PGP-I; PGPI; phagocyte glycoprotein 1; Phagocytic glycoprotein 1; Phagocytic glycoprotein I; sCD 44; sCD44; soluble CD 44; soluble CD44; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AU023126; AW121933; AW146109; CD44; CDW44; CSPG8; ECM-III; ECMR-III; H-CAM; HCELL; HERMES; Hermes-1; HUTCH-1; HUTCH-I; LHR; Ly-24; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp-1; Pgp1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16070, (Mouse) P15379

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 960, (Mouse) 12505

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity cytokine receptor activity protein binding collagen binding hyaluronic acid binding hyalurononglucosaminidase activity epidermal growth factor receptor binding protein kinase binding cytokine binding phosphoprotein binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          inflammatory response cell adhesion cell-matrix adhesion anatomical structure morphogenesis cell migration cytokine-mediated signaling pathway hyaluronan catabolic process positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion T cell activation regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator wound healing, spreading of cells cellular response to fibroblast growth factor stimulus system development cartilage development positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade monocyte aggregation cell-cell adhesion positive regulation of monocyte aggregation negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator regulation of lamellipodium morphogenesis regulation of cell growth branching involved in ureteric bud morphogenesis wound healing involved in inflammatory response positive regulation of adaptive immune response negative regulation of mature B cell apoptotic process positive regulation of gene expression Wnt signaling pathway neuron projection development positive regulation of neutrophil apoptotic process positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation macrophage fusion negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation branching involved in prostate gland morphogenesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline