Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Perforin Antibodies

          Invitrogen

          Perforin Monoclonal Antibody (eBioOMAK-D), FITC, eBioscience™

          19 Published Figures
          35 References
          View all (54) Perforin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Perforin Monoclonal Antibody (eBioOMAK-D), FITC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (19)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 20

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Perforin Antibody (11-9392-80) in Flow

          C57BL/6 splenocytes were cultured with Mouse IL-2 Recombinant Protein (Product # 14-8021-64) for 4 days and surface stained with Anti-Mouse CD49b (Integrin alpha 2) APC (Product # 17-5971-82) and intracellularly stained with 1.0 µg of Anti-Mouse Perforin FITC using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00) and protocol. Quadrant lines demarcate Isotype Control staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          11-9392-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/test
          View 34 publications 34 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Bacteria, Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), FITC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          eBioOMAK-D

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • APC 
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_465446

          Product Specific Information

          Description: The eBioOMAK-D antibody reacts with mouse perforin (pore-forming protein, pfp, Prf). Perforin is one of the cytolytic mediators present in the cytoplasmic granules of cytotoxic T lymphocytes (CTL) and natural killer cells (NK). Perforin is involved in the killing function by CTLs and NKs and has an important role in the immune response against tumors and virus infections.

          By immunoblotting, eBioOMAK-D recognizes a ~70kDa band in lysates of CTLL-2 mouse cytotoxic cell line and in lysates of IL-2 stimulated but not unstimulated mouse splenocytes. By multi-color intracellular flow cytometric analysis, eBioOMAK-D staining is increased upon stimulation (IL-2 or anti-CD3/28). Intracellular flow staining results showing upregulation of protein expression have been confirmed by immunoblotting. Furthermore, stimulated Perforin Knock-out (developed by Walsh) splenocytes do not stain with eBioOMAK-D nor is any protein detectable by western blotting with eBioOMAK-D as well as other anti-mouse perforin antibodies. Please note that the Kagi perforin knock-out mice may synthesize a truncated form of the protein which may be recognized by eBioOMAK-D.

          In IL-2 stimulated mouse splenocytes, NK cells (as determined by CD49b staining) contain perforin while CD8 cells contain little to none and can vary with culture conditions. This has been confirmed by staining and western blotting the two populations using both OMAK-D and P1-8 antibodies. In contrast stimulation of splenocytes with anti-CD3/CD28 antibodies does result in an increase of perforin on both NK cells and CD8 cells.

          eBioOMAK-D is also cross-reactive to human perforin and co-stains CD56 positive cells in PBMC.

          Expression of perforin and Granzyme B do not always correlate (as discussed above in the CD8 population of IL-2 stimulated splenocytes). Granzyme B typically is expressed earlier and at higher levels. Expression of Granzyme B is dramatically increased (more than 10,00 fold based on mRNA estimates and significantly at the protein level based on western blotting and flow analysis) compared to a minimal increase (10-100 fold) in perforin mRNA and protein with IL-2 stimulation.

          For intracellular staining and flow cytometric analysis with direct conjugates of anti-mouse perforin, it is highly recommended to use the Foxp3 buffer system (Product # 00-5523). Other buffers may yield varying results.

          Applications Reported: This eBioOMAK-D antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This eBioOMAK-D antibody has been tested by intracellular staining and flow cytometric analysis of stimulated mouse splenocytes using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523) and protocol. Please refer to BestProtocols®: Protocol B: One step protocol for intracellular (nuclear) proteins. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Perforin is one of the major cytolytic proteins of cytolytic granules. Perforin is a cytolytic mediator and is stored in and released by cytoplasmic granules. Moreover, perforin is involved in immune defense against tumors and virus infections as mediated by cytotoxic lymphocytes. Perforin is a 555 amino acid protein with a 21 amino acid signal peptide, and has a molecular weight of 70 to 75 kD. Perforin is a pore forming protein with a mechanism of transmembrane channel formation similar to C9, and homology between perforin and C9 have been demonstrated. Studies show that perforin is expressed only in killer cell lines and not in helper T lymphocytes or other tumor cells tested. Perforin is known to be a key effector molecule for T-cell- and natural killer-cell-mediated cytolysis. Defects in the perforin gene cause familial hemophagocytic lymphohistiocytosis type 2 (HPLH2), a rare and lethal autosomal recessive disorder of early childhood. Alternative splicing results in multiple transcript variants of perforin.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Cytolysin; Lymphocyte pore-forming protein; OMAK; OTTHUMP00000019759; P1; Perforin-1; Perforin1; PGFL; PIGF; PIGF-2; PLGF; pore forming protein; PRF1 (pore forming protein 1); RP11-710A11.3

          View more View less

          Gene Aliases: Pfn; Pfp; Prf-1; Prf1

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P10820

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 18646

          View more View less

          Function(s)
          calcium ion binding wide pore channel activity metal ion binding
          Process(es)
          immunological synapse formation defense response to tumor cell immune response to tumor cell apoptotic process circadian rhythm cytolysis protein homooligomerization defense response to virus transmembrane transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline