Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Novos produtos
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • SSEA1 (CD15) Antibodies

          Invitrogen

          CD15 Monoclonal Antibody (HI98), PE, eBioscience™

          Advanced Verification
          1 Published Figure
          3 References
          View all (87) SSEA1 (CD15) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD15 Monoclonal Antibody (HI98), PE, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (1)
          CD15 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD15 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD15 Antibody (12-0159-41) in Flow

          THP-1 and Ramos cells were fixed and permeabilized using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-000) and then stained with CD15 Monoclonal Antibody (HI98), PE, eBioscience™ (Product # 12-0159-42) at a concentration of 0.5 µg (yellow histogram) and CD19 Monoclonal Antibody (HIB19), FITC, eBioscience™ (Product # 11-0199-42) at a concentration of 1 µg (red histogram) or left unstained (black histogram). CD15 and CD19 were mutually exclusively present on THP-1 and Ramos cells respectively. Viable cells, as ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD15 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD15 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD15 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD15 Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          12-0159-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.125 µg)/test
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgM, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          HI98

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • Biotin 
          • eFluor 450
          • eFluor 615
          • FITC
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11218501

          Product Specific Information

          Description: The HI98 monoclonal antibody reacts with human CD15, Lewis X. This 3-fucosyl-N-acetyllactosamine carbohydrate moiety is expressed by granulocytes. Monocytes express this structure at varying degree while lymphocytes are negative.

          Applications Reported: This HI98 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This HI98 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.125 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD15 (Lewis X, Le(x); stage specific embryonic antigen-1, SSEA-1) is a trisacharide determinant (3-fucosyl-N-acetyllactosamine) expressed on several glycolipids, glycoproteins and proteoglycans of various cell types, e.g. granulocytes, mast cells, monocytes, macrophages, cells of gastric mucosa, nervous system or various tumour cells. There are several variants of Lewis x, such as sialyl-Lewis x or sulphated Lewis x. Cells with high surface expression of Le(x) antigen exhibit strong self-aggregation, based on calcium-dependent Le(x)-Le(x) interaction. This process is involved for example in embryo compaction or in autoaggregation of teratocarcinoma cells. Sialyl-Le(x) and its isomer sialyl-Le(a) are ligands of selectins. CD15 expression has been extensively used to confirm diagnosis of Hodgkin's disease.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 4-galactosyl-N-acetylglucosaminide 3-alpha-L-fucosyltransferase; alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid-specific; ELAM ligand fucosyltransferase; ELAM-1 ligand fucosyltransferase; fucosyltransferase IV; fucT-IV; FUTIV; galactoside 3-L-fucosyltransferase; Lewis X; Sialyl Lewis X; SSEA-1; stage-specific embryonic antigen 1

          View more View less

          Gene Aliases: CD15; ELFT; FCT3A; FUC-TIV; FUTIV; LeX; SSEA-1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P22083

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2526

          View more View less

          Function(s)
          fucosyltransferase activity 4-galactosyl-N-acetylglucosaminide 3-alpha-L-fucosyltransferase activity alpha-(1->3)-fucosyltransferase activity
          Process(es)
          carbohydrate metabolic process protein N-linked glycosylation protein O-linked glycosylation sphingolipid metabolic process glycosphingolipid biosynthetic process glycoprotein biosynthetic process oligosaccharide metabolic process oligosaccharide biosynthetic process L-fucose catabolic process lymphocyte migration into lymph node Lewis x epitope biosynthetic process positive regulation of neutrophil migration regulation of leukocyte cell-cell adhesion positive regulation of leukocyte tethering or rolling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidade
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0