Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD23 Antibodies

          Invitrogen

          CD23 Monoclonal Antibody (B3B4), PE, eBioscience™

          11 Published Figures
          48 References
          View all (129) CD23 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD23 Monoclonal Antibody (B3B4), PE, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (11)
          CD23 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD23 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD23 Antibody (12-0232-83) in Flow

          Staining of C57Bl/6 splenocytes with Anti-Human/Mouse CD45R (B220) FITC (Product # 11-0452-82) and 0.06 µg of Rat IgG2a K Isotype Control PE (Product # 12-4321-80) (left) or 0.06 µg of Anti-Mouse CD23 PE (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD23 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD23 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD23 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD23 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD23 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD23 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD23 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD23 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD23 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD23 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD23 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD23 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          12-0232-83

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.125 µg/test
          View 47 publications 47 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          B3B4

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • Biotin 
          • Brilliant UV 805
          • eFluor 450
          • eFluor 660
          • FITC
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Red 725
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 755
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_465594

          Product Specific Information

          Description: The B3B4 monoclonal antibody reacts with mouse CD23, a 45 kDa type II transmembrane glycoprotein. CD23 is expressed on resting conventional B cells, and its expression is modulated upon B-cell activation. B-1 cell lineage (CD5+ B cells) does not express CD23. Soluble forms of the antigen have been reported to be biologically active. CD23 is a low affinity receptor for IgE and is thought to play a role in the regulation of IgE response and B-cell activation. CD21 is thought to bind to CD23.

          Applications Reported: The B3B4 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The B3B4 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.125 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD23 is a 45 kDa glycoprotein that serves as a low-affinity receptor for IgE, playing a crucial role in regulating IgE responses and B cell activation. It is expressed on mature B cells, mantle zone B cells, follicular dendritic cells, and at lower levels on T cells, NK cells, Langerhans cells, and platelets. CD23 expression is upregulated upon B cell activation, and its soluble forms are biologically active, acting as potent mitogenic factors. CD23 is strongly expressed on Epstein-Barr virus (EBV)-transformed B lymphoblasts and is present on a subpopulation of freshly isolated peripheral blood and tonsil B cells. It is also detected in neoplastic cells from cases of B cell chronic lymphocytic leukemia and some centroblastic/centrocytic lymphomas. Functionally, CD23 is involved in B cell growth, differentiation, and IgE production. It interacts with CD21 and the alpha subunits of CD11b and CD11c, further influencing immune responses. Diseases associated with CD23 dysfunction include chronic conjunctivitis and chronic lymphocytic leukemia, highlighting its importance in both normal immune function and disease states. This makes CD23 a valuable target for antibody customers interested in B-cell-related research and diagnostics.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD23; FC epsilon RII; Fc-epsilon-RII; FceRII; Low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor; low-affinity IgE receptor; Lymphocyte IgE receptor

          View more View less

          Gene Aliases: CD23; Fce2; Fcer2; Fcer2a; Ly-42

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P20693

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 14128

          View more View less

          Function(s)
          IgE binding carbohydrate binding metal ion binding membrane traffic protein
          Process(es)
          positive regulation of humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin positive regulation of nitric-oxide synthase activity positive regulation of killing of cells of other organism positive regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline