Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Integrin beta 1 (CD29) Antibodies

          Invitrogen

          CD29 (Integrin beta 1) Monoclonal Antibody (TS2/16), PE, eBioscience™

          Advanced Verification
          16 Published Figures
          28 References
          View all (114) Integrin beta 1 (CD29) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD29 (Integrin beta 1) Monoclonal Antibody (TS2/16), PE, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (16)
          • Advanced Verification (1)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 19

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD29 (Integrin beta 1) Antibody (12-0299-42) in Flow

          Knockout of CD29 (Integrin beta 1) was achieved by CRISPR-Cas9 genome editing using LentiArray™ Lentiviral sgRNA (Product # A32042, Assay ID CRISPR626332 LV, Assay ID CRISPR626355_LV) and LentiArray Cas9 Lentivirus (Product # A32064). Flow cytometry analysis of CD29 (Integrin beta 1) was performed by staining HeLa CD29 Knock out cells with 0.125 µg Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), PE, eBioscie... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody

          Product Details

          12-0299-42

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.125 µg)/test
          View 27 publications 27 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          TS2/16

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Yellow 590
          • NovaFluor Yellow 610
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2572555

          Product Specific Information

          Description: The TS2/16 monoclonal antibody reacts with human CD29, also known as integrin beta 1, an approximately 130 kDa single-pass transmembrane glycoprotein. CD29 complexes with one of nine integrin alpha subunits to form the very late antigen (VLA) subfamily of adhesion molecules. Integrin heterodimers containing CD29 are involved in cell-cell and cell-matrix adhesion. CD29 is expressed broadly on lymphocytes and monocytes, with lower levels of expression on granulocytes. The TS2/16 antibody has been found to possess activating activity for beta 1 integrins.

          Applications Reported: This TS2/16 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This TS2/16 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.125 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD29, also known as ITGB1 or Integrin Subunit Beta 1, is a 110 kDa cell surface glycoprotein widely expressed by various cells, including all leukocytes. It forms non-covalently linked heterodimers with at least six different alpha integrins (CD49a-f), creating VLA-1 through VLA-6 complexes, as well as with CD51. These alpha-beta integrin heterodimers mediate a range of cellular responses, including adhesion, trafficking, proliferation, and differentiation. CD29-containing integrins bind to extracellular matrix proteins such as collagen, laminin, fibronectin, and vitronectin. Some integrins also interact with cellular receptors like VCAM-1 and MadCAM-1. CD29 plays a crucial role in immune cell trafficking from blood to tissue, particularly during leukocyte emigration and extravascular migration. It is involved in regulating tissue damage and disease symptoms related to inflammatory bowel disease. In the presence of anti-tumor drugs, decreased expression of ITGB1 correlates with multidrug resistance in tumor cells. ITGB1-dependent mechanisms enhance cytokine secretion in human airway smooth muscle in response to IL-1beta, facilitated by fibronectin and type I collagen. More than eight beta subunits with numerous splice variant isoforms have been identified in mammals, including two major forms: beta1A and beta1D. Beta1A is present in all tissues except cardiac and skeletal muscle, which express the beta1D variant.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD29; Fibronectin receptor subunit beta; Glycoprotein IIa; GPIIA; integrin beta 1; Integrin beta-1; integrin beta-1 subunit (cytoplasmic domain); Integrin beta1; integrin VLA-4 beta subunit; integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12); ITBG1D; unnamed protein product; very late activation protein, beta polypeptide; VLA-4 subunit beta

          View more View less

          Gene Aliases: CD29; FNRB; GPIIA; ITGB1; MDF2; MSK12; VLA-BETA; VLAB

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P05556

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3688

          View more View less

          Function(s)
          magnesium ion binding virus receptor activity fibronectin binding protease binding actin binding integrin binding calcium ion binding protein binding coreceptor activity protein kinase binding C-X3-C chemokine binding signaling receptor activity laminin binding macromolecular complex binding cadherin binding metal ion binding protein heterodimerization activity cell adhesion molecule binding collagen binding involved in cell-matrix adhesion integrin binding involved in cell-matrix adhesion protein tyrosine kinase binding
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle establishment of mitotic spindle orientation angiogenesis in utero embryonic development cell migration involved in sprouting angiogenesis positive regulation of neuroblast proliferation phagocytosis cellular defense response cell adhesion homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules leukocyte cell-cell adhesion cell-matrix adhesion calcium-independent cell-matrix adhesion transforming growth factor beta receptor signaling pathway integrin-mediated signaling pathway neuroblast proliferation muscle organ development myoblast fusion cell proliferation germ cell migration visual learning regulation of collagen catabolic process positive regulation of fibroblast migration response to muscle activity cell migration formation of radial glial scaffolds central nervous system neuron differentiation CD40 signaling pathway cell projection organization lamellipodium assembly B cell differentiation extracellular matrix organization positive regulation of cell migration neuron projection development cell-substrate adhesion receptor internalization cell adhesion mediated by integrin cell-cell adhesion mediated by integrin heterotypic cell-cell adhesion negative regulation of Rho protein signal transduction wound healing, spreading of epidermal cells maintenance of blood-brain barrier positive regulation of apoptotic process stress fiber assembly positive regulation of GTPase activity sarcomere organization myoblast differentiation negative regulation of neuron differentiation positive regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway positive regulation of angiogenesis negative regulation of vasoconstriction viral entry into host cell mesodermal cell differentiation myoblast fate specification axon extension dendrite morphogenesis regulation of developmental process modulation of synaptic transmission leukocyte tethering or rolling regulation of cell cycle positive regulation of protein kinase B signaling positive regulation of glutamate uptake involved in transmission of nerve impulse cardiac muscle cell differentiation cardiac muscle cell myoblast differentiation cardiac cell fate specification regulation of biological quality cellular response to low-density lipoprotein particle stimulus basement membrane organization positive regulation of wound healing cell-cell adhesion regulation of spontaneous synaptic transmission reactive gliosis positive regulation of vascular endothelial growth factor signaling pathway positive regulation of protein localization to plasma membrane regulation of synapse pruning negative regulation of anoikis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline