Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD40 Antibodies

          Invitrogen

          CD40 Monoclonal Antibody (1C10), PE, eBioscience™

          Advanced Verification
          31 Published Figures
          82 References
          View all (193) CD40 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD40 Monoclonal Antibody (1C10), PE, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (31)
          • Advanced Verification (1)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 33

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD40 Antibody (12-0401-83) in Flow

          Staining of BALB/c splenocytes with Anti-Mouse CD19 FITC (Product # 11-0193-82) and 0.25 µg of Rat IgG2a K Isotype Control PE (Product # 12-4321-80) (left) or 0.25 µg of Anti-Mouse CD40 PE (right). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody

          Product Details

          12-0401-83

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 80 publications 80 publications

          Neutralization (Neu)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Inhibition Assays (Inhibition)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          1C10

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • Biotin 
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant Violet 605
          • Functional Grade
          • PE-Cyanine5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_465650

          Product Specific Information

          Description: The 1C10 monoclonal antibody reacts with mouse CD40, a 45-50 kDa type I transmembrane glycoprotein. CD40 is a member of the TNFR family and is expressed by mouse B lymphocytes, follicular dendritic cells, thymic epithelium, and a subset of peripheral T cells. CD40 regulates B cell development/maturation by inducing Ig isotype switching and in combination with other signals such as IL-4, protects B cells from surface Ig-induced apoptosis and promotes proliferation. Interaction of CD40 with CD154 (gp39), its ligand on T cells, is important in T-B cell crosstalk and plays a role in costimulation and immune regulation.

          The monoclonal antibody 1C10 is reported to be agonistic in vitro and in vivo.

          Applications Reported: The 1C10 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The 1C10 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD40 is a single-chain glycoprotein and a member of the tumor necrosis factor receptor (TNFR) family, exhibiting significant homology to the Hodgkin's disease-associated antigen, CD30. It is expressed by B lymphocytes, follicular dendritic cells, thymic epithelium, and a subset of peripheral T cells, as well as some epithelial cells, carcinomas, and lymphoid dendritic cells. Notably, CD40 is present on all B cells except plasma cells. CD40 plays a crucial role in regulating B cell development and maturation, inducing immunoglobulin isotype-switching, and protecting B cells from surface Ig-induced apoptosis when combined with other signals such as IL-4. It promotes proliferation and is essential for T cell-dependent immunoglobulin class switching, memory B cell development, and germinal center formation. The interaction between CD40 and its ligand CD154 (gp39) on T cells is vital for T-B cell crosstalk, costimulation, and immune regulation. Adaptor protein TNFR2 interacts with CD40, mediating signal transduction, while the AT-hook transcription factor AKNA is reported to regulate CD40 expression, which may be important for homotypic cell interactions. Additionally, the interaction between CD40 and its ligand is necessary for amyloid-beta-induced microglial activation, suggesting a role in the early pathogenesis of Alzheimer's disease. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms of CD40 have been identified. Diseases associated with CD40 dysfunction include Type 3 Hyper-IgM immunodeficiency and CD40 ligand deficiency, highlighting its importance in immune and inflammatory responses.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B-cell surface antigen CD40; Bp50; CD antigen CD40; CD40; CD40L receptor; Immunoglobulin M; ImmunoglobulinM; MGC9013; sCD40; soluble CD40; T-cell differentiation antigen; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 5

          View more View less

          Gene Aliases: AI326936; Bp50; Cd40; GP39; HIGM1; IGM; IMD3; p50; T-BAM; Tnfrsf5; TRAP

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P27512

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 21939

          View more View less

          Function(s)
          antigen binding protein binding enzyme binding ubiquitin protein ligase binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          positive regulation of protein phosphorylation immune system process immune response-regulating cell surface receptor signaling pathway cellular calcium ion homeostasis inflammatory response positive regulation of B cell proliferation positive regulation of interleukin-12 production B cell activation positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat1 protein defense response to protozoan positive regulation of MAP kinase activity protein kinase B signaling positive regulation of GTPase activity positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of isotype switching to IgG isotypes regulation of immune response regulation of immunoglobulin secretion positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity defense response to virus positive regulation of protein kinase C signaling positive regulation of endothelial cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline