Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CD44 Antibodies

          Invitrogen

          CD44 Monoclonal Antibody (IM7), PE, eBioscience™

          Advanced Verification
          97 Published Figures
          347 References
          View all (200) CD44 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD44 Monoclonal Antibody (IM7), PE, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (97)
          • Advanced Verification (1)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 99

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD44 Antibody (12-0441-82) in Flow

          Differential expression of Anti-Human/Mouse CD44 PE on mouse bone marrow cells. BALB/c bone marrow cells were stained with 0.06 µg of Anti-Human/Mouse CD44 PE. Total viable cells were gated further on their light scatter profile. The lymphoid lineage cells (R2) express Anti-Human/Mouse CD44 PE at an intermediate level, while the myeloid lineage cells (R3 & R4) display much higher levels of Anti-Human/Mouse CD44 PE surface expression. The overlay histogram on each panel (green) is the autofluorescence of cells. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody

          Product Details

          12-0441-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.125 µg/test
          View 342 publications 342 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Bovine, Fruit fly, Human, Mammal, Mouse, Non-human primate, Rabbit, Rat

          Host/Isotype

          Rat / IgG2b, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2b kappa Isotype Control (eB149/10H5), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          IM7

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 690
          • NovaFluor Blue 725
          • NovaFluor Blue 760
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Red 725
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Violet 690
          • NovaFluor Yellow 570
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 755
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_465664

          Product Specific Information

          Description: The IM7 monoclonal antibody reacts with all isoforms of mouse CD44 (Pgp-1). CD44 is expressed by hematopoietic and non-hematopoietic cells. Bone marrow myeloid cells and memory T cells highly express this antigen and peripheral B and T cells can upregulate the expression of CD44. CD44 functions as an adhesion molecule through its binding to hyaluronate, an extracellular matrix component.

          Applications Reported: The IM7 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The IM7 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone marrow cells and splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.125 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD44 cell surface antigen is a 100 kDa type 1 transmembrane glycoprotein widely expressed on human leucocytes, white matter of the brain and by some epithelial cells of the intestine and breast. Several isoforms of CD44 exist, including the predominant CD44H isoform detected in many normal tissues. CD44 is a receptor for hyaluronic acid (HA) and is involved in cell-cell interactions, cell adhesion and migration. CD44 also participates in a wide variety of cellular functions including lymphocyte activation, recirculation and homing. CD44 expression may be up-regulated upon some carcinomas, and it has been speculated that this may be related to metastatic potential. CD44 is expressed by hematopoietic, non-hematopoietic cells, epithelial tissues, and to filopodia in cultured keratinocytes. Further, bone marrow myeloid cells and memory T cells express CD44 at high levels, and peripheral B and T cells can upregulate the expression of CD44 in response to certain stimulatory events. Transcripts for the CD44 gene undergo complex alternative splicing that results in many functionally distinct isoforms, however, the full-length nature of some of these variants have not been determined. Alternative splicing is the basis for the structural and functional diversity of the CD44 protein. Diseases associated with CD44 dysfunction include superficial keratitis and lichen sclerosus. CD44 also may be related to tumor metastasis formation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD44; CD44 antigen; CD44 molecule; CD44 molecule (Indian blood group); CD44R1; CDw44; CDw44 antigen precursor; cell surface glycoprotein CD44; cell-cell and cell-matrix adhesion interaction glycoprotein isoform; cell-surface glycoprotein; chondroitin sulfate proteoglycan 8; ECMR-III; ECMRIII; Epican; Extracellular matrix receptor III; GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor; hematopoietic cell E- and L-selectin ligand; Heparan sulfate proteoglycan; Hermes antigen; Hermes antigen gp90 homing receptor precursor; homing cell adhesion molecule; homing function and Indian blood group system; homing receptor; HUTCH-I; hyaluronan receptor; hyaluronan-binding protein; Hyaluronate receptor; In(Lu) related-p80; Indian blood group antigen; Ly-24; Lymphocyte antigen 24; PGP I; PGP-1; PGP-I; PGPI; phagocyte glycoprotein 1; Phagocytic glycoprotein 1; Phagocytic glycoprotein I; sCD 44; sCD44; soluble CD 44; soluble CD44; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AU023126; AW121933; AW146109; CD44; CDW44; CSPG8; ECM-III; ECMR-III; H-CAM; HCELL; HERMES; Hermes-1; HUTCH-1; HUTCH-I; LHR; Ly-24; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp-1; Pgp1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16070, (Mouse) P15379

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 960, (Mouse) 12505

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity cytokine receptor activity protein binding collagen binding hyaluronic acid binding hyalurononglucosaminidase activity epidermal growth factor receptor binding protein kinase binding cytokine binding phosphoprotein binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          inflammatory response cell adhesion cell-matrix adhesion anatomical structure morphogenesis cell migration cytokine-mediated signaling pathway hyaluronan catabolic process positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion T cell activation regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator wound healing, spreading of cells cellular response to fibroblast growth factor stimulus system development cartilage development positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade monocyte aggregation cell-cell adhesion positive regulation of monocyte aggregation negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator regulation of lamellipodium morphogenesis regulation of cell growth branching involved in ureteric bud morphogenesis wound healing involved in inflammatory response positive regulation of adaptive immune response negative regulation of mature B cell apoptotic process positive regulation of gene expression Wnt signaling pathway neuron projection development positive regulation of neutrophil apoptotic process positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation macrophage fusion negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation branching involved in prostate gland morphogenesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-fcf5f9d6d-9k2pj:80/100.66.79.197:80.
          git-commit: 856de8fa7eff2d55603d92afdf035972e45c3e8a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.51.0-2026.05.21-1.0