Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD83 Antibodies

          Invitrogen

          CD83 Monoclonal Antibody (Michel-17 (Michel17)), PE, eBioscience™

          4 Published Figures
          17 References
          View all (60) CD83 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD83 Monoclonal Antibody (Michel-17 (Michel17)), PE, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (4)
          CD83 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD83 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD83 Antibody (12-0831-80) in Flow

          Staining of 3-day LPS-stimulated BALB/c splenocytes with 0.25 µg of Rat IgG1 K Isotype Contol PE (Product # 12-4301-82) (blue histogram) or 0.25 µg of Anti-Mouse CD83 PE (purple histogram). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD83 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD83 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD83 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD83 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD83 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          12-0831-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 16 publications 16 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG1

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG1 kappa Isotype Control (eBRG1), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          Michel-17 (Michel17)

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • Biotin 
          • eFluor 660
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_465757

          Product Specific Information

          Description: The Michel-17 monoclonal antibody reacts with mouse CD83, a 45kDa cell surface glycoprotein and a member of the Ig superfamily. The mouse CD83 antigen is expressed predominantly on mature DC and activated lymphocytes. Cross-linking of CD83 with Michel-17 on DC or activated T cells does not induce any activation signal. CD83 plays an important role in T cell development through interaction with its ligand. CD83-Ig protein has revealed the presence of a CD83 ligand expressed mainly by B220^+ cells in mouse spleen.

          Applications Reported: The Michel-17 (Michel17) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The Michel-17 (Michel17) antibody has been tested by flow cytometric analysis of LPS activated mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD83 cell surface antigen is a 40-45kD glycoprotein expressed by peripheral blood dendritic cells. Peripheral lymphocytes can be induced to express very low levels of CD83 after culture in agents such as Con A or PHA. In immunohistology, CD83 is shown to be expressed strongly by interfollicular interdigitating reticulum cells and more weakly by cells within germinal centres. CD83 is also expressed by Langerhan's cells in the skin. The CD83 antigen is a 186-amino-acid single-chain glycoprotein and this molecule is a member of the immunoglobulin superfamily that is composed of an extracellular V-type Ig-like single domain, a transmembrane region, and a short, 40-amino-acid cytoplasmic tail. CD83 antigen undergoes extensive post-translational glycosylation, since the determined Mr is twice the predicted size of the core protein. However, CD83+ cells have a unique cell surface immuno-phenotype that does not correlate with that of T cells, B cells, NK cells, or cells of the myelomonocytic lineage. CD83+ cells coexpress the highest levels of MHC class II molecules, when compared with other leucocyte lineages. They also co-express T cell markers (CD2, CD5), B cell markers (CD40, CD78), myeloid cell markers (CD13, CD33, CD36), cytokine receptors as well as other cell surface molecules. Diseases associated with CD83 dysfunction include plague and Rift Valley Fever.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD antigen CD83; CD83; CD83 antigen; mCD83

          View more View less

          Gene Aliases: Cd83

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) O88324

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12522

          View more View less

          Process(es)
          response to organic cyclic compound negative regulation of interleukin-4 production positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-8pzg4:80/100.66.75.138:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline