Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 신제품
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CTLA-4 (CD152) Antibodies

          Invitrogen

          CD152 (CTLA-4) Monoclonal Antibody (14D3), PE, eBioscience™

          Advanced Verification
          17 Published Figures
          39 References
          View all (158) CTLA-4 (CD152) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD152 (CTLA-4) Monoclonal Antibody (14D3), PE, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (17)
          • Advanced Verification (1)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 19

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD152 (CTLA-4) Antibody (12-1529-41) in Flow

          PHA-stimulated human peripheral blood cells were intracellularly stained with Mouse IgG2a K Isotype Control PE (Product # 12-4724-81) (blue histogram) or Anti-Human CD152 (CTLA-4) PE (purple histogram) using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol. Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          12-1529-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.03 µg)/test
          View 38 publications 38 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Rhesus monkey

          Published species

          Human, Rhesus monkey

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2a kappa Isotype Control (eBM2a), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          14D3

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • eFluor 660
          • FITC
          • Functional Grade
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10853330

          Product Specific Information

          Description: The 14D3 monoclonal antibody reacts with human CD152, also known as cytotoxic T lymphocyte antigen-4 (CTLA-4). CTLA-4, a protein with structural similarities to CD28, is expressed on activated T cells (activated B cells may also express CTLA-4) and binds the B7 family members, CD80 (B7-1) and CD86 (B7-2), with higher affinity than CD28 does. CTLA-4 and CD28 appear to deliver opposing signals to T cells: while CD28 is a potent costimulator, CTLA-4 restricts the progression of T cells to an activated state by inhibiting IL-2 secretion and cellular proliferation. The cytoplasmic portion of CTLA-4 contains ER retention motifs, resulting in intracellular localization of a large proportion of newly synthesized CTLA-4 in response to TCR signaling.

          The 14D3 antibody also recognizes rhesus monkey and has inhibitor activity.

          Applications Reported: The 14D3 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This 14D3 antibody has been pre-titrated and tested by intracellular staining and flow cytometric analysis of stimulated human peripheral blood cells using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol. Please refer to BestProtocols®: Protocol A: Two step protocol for (cytoplasmic) intracellular proteins located under the Resources Tab online. This can be used at 5 µL (0.03 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Furthermore, due to the intracellular localization of a large portion of CTLA-4, for complete detection it may be necessary to assess intracellular expression, in addition to surface expression of CTLA-4.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CTLA4 (Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4) is a CD28-family receptor expressed on mainly CD4+ T cells. It binds the same ligands as CD28 (CD80 and CD86 on B cells and dendritic cells), but with higher affinity than CD28. However, in contrast to CD28 which enhances cell function when bound at the same time as the T cell receptor, CTLA4 inhbits the T cell and prevents it from functioning. Intracellular CTLA4 is also found in regulatory T cells and may be important to their function.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD152; CD152 isoform; CD152 protein; celiac disease 3; costimulatory receptor; CTLA-4; costimulatory receptor; ss-CD152; cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4 short spliced form; cytotoxic T-lymphocyte protein 4 isoform CTLA4-TM; cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4; cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase-4; gluten-sensitive enteropathy; ICOS; insulin-dependent diabetes mellitus 12; ligand and transmembrane spliced cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4; putative B7 binding protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ALPS5; CD; CD152; CELIAC3; CTLA-4; EGK_04712; GRD4; GSE; IDDM12

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16410

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rhesus monkey) 705673, (Human) 1493

          View more View less

          Function(s)
          protein binding receptor decoy activity immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          immune response cellular response to DNA damage stimulus negative regulation of B cell proliferation regulation of T cell proliferation negative regulation of T cell proliferation positive regulation of apoptotic process negative regulation of regulatory T cell differentiation T cell receptor signaling pathway B cell receptor signaling pathway negative regulation of T cell receptor signaling pathway negative regulation of T cell activation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0