Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Novos produtos
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CD160 Antibodies

          Invitrogen

          CD160 Monoclonal Antibody (eBioCNX46-3 (CNX46-3)), PE, eBioscience™

          3 Published Figures
          6 References
          View all (32) CD160 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD160 Monoclonal Antibody (eBioCNX46-3 (CNX46-3)), PE, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (3)
          CD160 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD160 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD160 Antibody (12-1601-81) in Flow

          Staining of C57BL/6 splenocytes with Anti-Mouse CD3 FITC (Product # 11-0031-82), Anti-Mouse NK1-1 APC (Product # 17-5941-82), and 0.5 µg of Anti-Mouse CD160 PE. The histogram (right) demonstrates staining of CD160 on NK1-1+CD3. cells (red histogram) and NK1-1+CD3+ cells (black histogram), as gated in the dot plot (left). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD160 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD160 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD160 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD160 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          12-1601-81

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/test
          View 6 publications 6 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          eBioCNX46-3 (CNX46-3)

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • Biotin 
          • eFluor 660
          • Functional Grade
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1210733

          Product Specific Information

          Description: CD160 is a glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored Ig-like glycoprotein first identified on human lymphocytes with the monoclonal antibody BY55. In mice, CD160 is expressed on almost all (intestinal intraepithelial lymphocytes) iIELs, NKT cells, most TCRgammadelta T cells, few NK cells and a minor subset of CD8+ T cells. Murine CD160 has been shown to bind to a wide range of classical and non classical MHC class I molecules and regulate NK cell activation. In vitro, CD3 activation of murine CD8+ T cells increases the expression of CD160 and induces the release of soluble CD160 (sCD160). In human, CD160 mAb cross-linking triggers TNF alpha, IFN gamma and IL-6 cytokine production by peripheral blood NK cells and inhibits tube formation and induces apoptosis of endothelial cells. In mice, cross-linking of CD160 with the CNX46-3 antibody regulates NK cell activation both positively and negatively, depending on the stimulus.

          Applications Reported: This eBioCNX46-3 (CNX46-3) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This eBioCNX46-3 (CNX46-3) antibody has been tested by flow cytometric analysis of C57Bl/6 mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD160 is a receptor showing broad specificity for both classical and non-classical MHC class I molecules. CD160 is expressed at the cell surface as a tightly disulfide-linked multimer. It is involved in cell proliferation, cell surface receptor signaling pathways, cellular defense response, and regulation of immune response.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: natural killer cell BY55; natural killer cell receptor; natural killer cell receptor BY55; similar to human natural killer cell BY55; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: By55

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) O88875

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 54215

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity receptor binding protein binding kinase binding MHC class I protein complex binding MHC class I receptor activity MHC class Ib receptor activity activating MHC class I receptor activity
          Process(es)
          positive regulation of cytokine production immune system process mucosal immune response positive regulation of natural killer cell mediated immunity positive regulation of natural killer cell cytokine production regulation of adaptive immune response positive regulation of natural killer cell mediated immune response to tumor cell negative regulation of angiogenesis T cell costimulation positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of natural killer cell degranulation protein kinase B signaling positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity defense response to Gram-negative bacterium negative regulation of T cell receptor signaling pathway negative regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell costimulation negative regulation of adaptive immune memory response positive regulation of endothelial cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidade
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-5d76f9f486-984h4:80/100.66.78.112:80.
          git-commit: 08b979eaab39376f31a39358ffa32de998e3c7f7
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.6.0-offline-prod