Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CCR5 Antibodies

          Invitrogen

          CD195 (CCR5) Monoclonal Antibody (HM-CCR5 (7A4)), PE, eBioscience™

          2 Published Figures
          13 References
          View all (51) CCR5 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD195 (CCR5) Monoclonal Antibody (HM-CCR5 (7A4)), PE, eBioscience™

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (2)
          CD195 (CCR5) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD195 (CCR5) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD195 (CCR5) Antibody (12-1951-81) in Flow

          Staining of FcR-blocked (Anti-Mouse CD16/CD32 Purified, Product # 14-0161-82) BALB/c thioglycolate-induced peritoneal exudate cells with Anti-Mouse CD11b FITC (Product # 11-0112-41) and 0.5 µg of Armenian Hamster IgG Isotype Control PE (Product # 12-4888-81) (left) or 0.5 µg of Anti-Mouse CD195 (CCR5) (right). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD195 (CCR5) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD195 (CCR5) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD195 (CCR5) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          12-1951-81

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/test
          View 13 publications 13 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Armenian hamster / IgG

          Recommended Isotype Control

          Armenian Hamster IgG Isotype Control (eBio299Arm), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          HM-CCR5 (7A4)

          Conjugate

          PE PE PE
          • APC 
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_657686

          Product Specific Information

          Description: CCR5 is the major co-receptor for macrophage-tropic isolates of HIV-1. CCR5, also known as CD195, is a seven transmembrane chemokine receptor capable of binding RANTES, MIP-1 alpha and MIP-1 beta. Knockout mice show a decreased recruitment of macrophages and increased susceptibility to infection. Protein and mRNA has been found in macrophages from thioglycolate-treated and activated T cells.

          The HM-CCR5(7A4) monoclonal antibody binds the N terminal extracellular domain of mouse CCR5 with no crossreactivity to human CCR5.

          Applications Reported: This HM-CCR5 (7A4) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This HM-CCR5 (7A4) antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse thioglycolate-elicited peritoneal-exudate cells. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Human immunodeficiency virus (HIV) and related virus require coreceptors, in addition to CD4, to infect target cells. Some G protein-coupled receptors including CCR5, CXCR4, CCR3, CCR2b and CCR8 in the chemokine receptor family, and four new human molecules GPR15, STRL33, GPR1 and V28 were recently identified as HIV coreceptors. Among them, CCR5 (CC-CKR-5) is a principal coreceptor for macrophage- and dual-tropic HIV-1 strains fusion and entry of human white blood cells. CCR5 is required for the infection by HIV-1, HIV-2, and SIV. The beta-chemokines RANTES, MIP-alpha and MIP-beta are the ligands for CCR5 and prevent infection by M-tropic HIV-1. CCR5 associates with the surface CD4-gp120 of HIV complex and leads to membrane fusion and virus entry of target cells. The amino-terminal domain and the extracellular loops of CCR5 serve as HIV biding sites. CCR5 messenger RNA is expressed in lymphoid organs and monocytes.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: C-C CKR-5; CC-CKR-5; CD195 antigen; chemokine (C-C motif) receptor 5; chemokine (C-C) receptor 5; MIP-1 alpha receptor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AM4-7; CD195; Cmkbr5

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P51682

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12774

          View more View less

          Function(s)
          actin binding G-protein coupled receptor activity chemokine receptor activity C-C chemokine receptor activity protein kinase binding C-C chemokine binding identical protein binding chemokine (C-C motif) ligand 5 binding
          Process(es)
          MAPK cascade calcium ion transport apoptotic process chemotaxis defense response inflammatory response immune response G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration cell-cell signaling positive regulation of gene expression release of sequestered calcium ion into cytosol by sarcoplasmic reticulum calcium-mediated signaling positive regulation of cell-cell adhesion signaling regulation of cell migration negative regulation of axon extension positive regulation of cell killing positive regulation of fever generation positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of neuron apoptotic process positive regulation of neuron differentiation cell chemotaxis chemokine-mediated signaling pathway response to cholesterol cellular response to lipopolysaccharide negative regulation of macrophage apoptotic process negative regulation of neural precursor cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-6qggw:80/100.66.76.149:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline