Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • DR4 Antibodies

          Invitrogen

          CD261 (DR4) Monoclonal Antibody (DJR1), PE, eBioscience™

          Advanced Verification
          5 Published Figures
          30 References
          View all (34) DR4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD261 (DR4) Monoclonal Antibody (DJR1), PE, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (5)
          • Advanced Verification (1)
          CD261 (DR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD261 (DR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD261 (DR4) Antibody (12-6644-41) in Flow

          Staining of human CD261-transfected cells with Anti-Human CD261 (DR4) Biotin followed by Streptavidin PE (Product # 12-4317-87). Appropriate isotype controls were used (open histogram). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD261 (DR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD261 (DR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD261 (DR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD261 (DR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD261 (DR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD261 (DR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD261 (DR4) Antibody

          Product Details

          12-6644-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.5 µg)/test
          View 29 publications 29 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          DJR1

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • Biotin 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2572649

          Product Specific Information

          Description: The DJR1 monoclonal antibody reacts with human DR4, also known as TRAIL-R1. DR4 binds to TRAIL, activates NF-kappaB, and induces TRAIL-mediated apoptosis. DR4 is expressed by a variety of human tumor cells and at very low level on human leukocytes.

          Expression has also been found inside the cell on some cell lines (Zhang et al). This has been confirmed with intracellular staining of Jurkat cell line. Please contact tech@ebioscience.com for more information.

          Applications Reported: The DJR1 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This DJR1 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of human DR4-transfected cells. This can be used at 5 µL (0.5 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          TRAIL-R1 (CD261, DR4) is a type I transmembrane protein, also called TRAIL receptor 1. The ligand for this DR4 death receptor has been identified and termed TRAIL, which is a member of the TNF family. DR4, as many other receptors (Fas, TNFR1, etc.), mediates apoptosis and NF kappaB activation in many cells and tissues. Apoptosis, a programmed cell death, is a operating process in normal cellular differentiation and development of multicellular organisms. Apoptosis is induced by coupled of certain cytokines (TNF family - TNF, Fas ligand) and their death domain containing receptors (TNFR1, Fas receptor).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD261; cytotoxic TRAIL receptor; Death receptor 4; MGC9365; sCD261; soluble CD261; soluble TRAIL; sTRAIL; TNF-related apoptosis-inducing ligand receptor 1; TRAIL R1; TRAIL receptor 1; TRAIL-R1; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 10A; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10a; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: APO2; CD261; DR4; TNFRSF10A; TRAILR-1; TRAILR1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O00220

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8797

          View more View less

          Function(s)
          protease binding death receptor activity protein binding signaling receptor activity identical protein binding TRAIL binding
          Process(es)
          apoptotic process signal transduction activation of NF-kappaB-inducing kinase activity extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors TRAIL-activated apoptotic signaling pathway positive regulation of apoptotic process cellular response to mechanical stimulus extrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-65nqn:80/100.66.78.26:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline