Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TNF alpha Antibodies

          Invitrogen

          TNF alpha Monoclonal Antibody (MP6-XT22), PE, eBioscience™

          72 Published Figures
          131 References
          View all (227) TNF alpha antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TNF alpha Monoclonal Antibody (MP6-XT22), PE, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (72)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 73

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TNF alpha Antibody (12-7321-82) in Flow

          Mouse splenocytes were unstimulated (left) or stimulated with Cell Stimulation Cocktail (plus protein transport inhibitors) (Product # 00-4975-03) (right) for 5 hours. Cells were fixed and permeabilized and stained with Anti-Mouse CD4 eFluor® 450 (Product # 48-0041-82) and 0.125 µg of Rat IgG1 K Isotype Control PE (Product # 12-4301-82) or 0.125 µg of Anti-Mouse TNF alpha PE. Viable cells as determined Fixable Viability Dye eFluor® 780 (Product # 65-0865-14) in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TNF alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          12-7321-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 127 publications 127 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication

          In Situ Hybridization (ISH)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG1 kappa Isotype Control (eBRG1), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MP6-XT22

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 660 
          • APC 
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • FITC
          • Functional Grade
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_466199

          Product Specific Information

          Description: The MP6-XT22 antibody reacts with mouse tumor necrosis factor-alpha (TNF alpha), a 17 kDa cytokine produced by monocytes, macrophages, neutrophils, NK cells and CD4(+) T cells. TNF alpha has cytolytic activity against a range of tumor cells and is important in immune regulation. TNF alpha forms dimers and trimers and also exists as a 26 kDa membrane-bound form.

          Applications Reported:This MP6-XT22 antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: Has been tested by intracellular flow cytometric analysis. This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          TNF alpha is a multifunctional proinflammatory cytokine that belongs to the tumor necrosis factor (TNF) superfamily. This cytokine is mainly secreted by macrophage and bind to its receptors, TNFRSF1A/TNFR1 and TNFRSF1B/TNFBR. TNF alpha is involved in the regulation of immune cells, cell proliferation, differentiation, apoptosis, lipid metabolism, and coagulation. TNF alpha exists as a multimer of two, three, or five noncovalently linked units, but shows a single 17 kDa band following SDS-PAGE under non-reducing conditions. Knockout studies in mice also suggested the neuroprotective function of TNF alpha, and has been observed to causes tumor necrosis when injected into tumor-bearing mice. Other functions of TNF-alpha include its role in the immune response to bacterial, viral, parasitic and certain fungal infections, as well as its role in the necrosis of specific tumors. TNF alpha causes cytolysis or cytostasis of certain transformed cells, being synergistic with interferon-gamma in its cytotoxicity. This cytokine has been implicated in a variety of diseases, including autoimmune diseases, insulin resistance, and cancer.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Cachectin; DADB-70P7.1; TNF alpha; TNF superfamily; TNF α; TNF-a; TNF-alpha; TNFα; Tumor necrosis factor; Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2; tumor necrosis factor-alpha

          View more View less

          Gene Aliases: DIF; Tnf; TNF-a; TNF-alpha; Tnfa; TNFalpha; Tnfsf1a; TNFSF2

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P06804

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 21926

          View more View less

          Function(s)
          protease binding cytokine activity tumor necrosis factor receptor binding protein binding identical protein binding transcription regulatory region DNA binding
          Process(es)
          protein import into nucleus, translocation negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter MAPK cascade activation of MAPKKK activity activation of MAPK activity cell activation positive regulation of cytokine production regulation of protein phosphorylation positive regulation of protein phosphorylation negative regulation of L-glutamate transport chronic inflammatory response to antigenic stimulus negative regulation of cytokine secretion involved in immune response positive regulation of chronic inflammatory response to antigenic stimulus positive regulation of humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin glucose metabolic process apoptotic process activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process obsolete transformed cell apoptotic process defense response inflammatory response immune response humoral immune response signal transduction JNK cascade multicellular organism development cell proliferation positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage response to virus organ morphogenesis positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression negative regulation of alkaline phosphatase activity calcium-mediated signaling extracellular matrix organization osteoclast differentiation sequestering of triglyceride positive regulation of protein complex assembly positive regulation of fever generation lipopolysaccharide-mediated signaling pathway negative regulation of interleukin-6 production positive regulation of chemokine production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-18 production positive regulation of interleukin-6 production receptor biosynthetic process positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation tumor necrosis factor-mediated signaling pathway positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion regulation of cell proliferation positive regulation of NF-kappaB import into nucleus defense response to bacterium positive regulation of apoptotic process positive regulation of programmed cell death regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of protein complex disassembly positive regulation of protein complex disassembly positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process positive regulation of MAP kinase activity protein kinase B signaling positive regulation of JUN kinase activity positive regulation of neuron apoptotic process negative regulation of growth of symbiont in host negative regulation of viral genome replication positive regulation of chemokine biosynthetic process cellular extravasation positive regulation of interleukin-8 biosynthetic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process negative regulation of myoblast differentiation negative regulation of osteoblast differentiation regulation of osteoclast differentiation positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of action potential positive regulation of cell adhesion positive regulation of mitotic nuclear division positive regulation of protein kinase activity negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of translational initiation by iron negative regulation of glucose import positive regulation of JNK cascade positive regulation of smooth muscle cell proliferation regulation of protein secretion positive regulation of cytokine secretion positive regulation of inflammatory response positive regulation of phagocytosis regulation of insulin secretion positive regulation of synaptic transmission defense response to Gram-positive bacterium leukocyte migration leukocyte tethering or rolling detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of pain negative regulation of lipid catabolic process regulation of immunoglobulin secretion positive regulation of membrane protein ectodomain proteolysis positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity positive regulation of protein transport response to glucocorticoid positive regulation of NFAT protein import into nucleus positive regulation of hair follicle development positive regulation of protein kinase B signaling positive regulation of vitamin D biosynthetic process positive regulation of calcidiol 1-monooxygenase activity epithelial cell proliferation involved in salivary gland morphogenesis regulation of branching involved in salivary gland morphogenesis negative regulation of branching involved in lung morphogenesis cellular response to lipopolysaccharide cellular response to amino acid stimulus cellular response to nicotine cellular response to organic cyclic compound positive regulation of podosome assembly apoptotic signaling pathway extrinsic apoptotic signaling pathway necroptotic signaling pathway positive regulation of protein localization to cell surface positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 2 production regulation of reactive oxygen species metabolic process negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline