Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • IL17RB Antibodies

          Invitrogen

          IL-25R (IL-17RB) Monoclonal Antibody (MUNC33), PE, eBioscience™

          6 References
          View all (19) IL17RB antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-25R (IL-17RB) Monoclonal Antibody (MUNC33), PE, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          IL-25R (IL-17RB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-25R (IL-17RB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-25R (IL-17RB) Antibody (12-7361-80) in Flow

          ILC2, but not CD4+ T cells, in the mesenteric lymph nodes express IL-25R. CD4+ T cells (CD45+, CD3+, CD4+) (left) and ILC2 (CD45+, CD19-, CD5-, CD11b-, CD11c-, NK1-1-, CD4-, CD90-2+, CD25+, CD127+, IL-33R+) (right) were stained with 0.125 µg of Rat IgG2a K Isotype Control PE (Product # 12-4321-80) (blue histogram) or 0.125 µg of Anti-Mouse IL-25R (IL-17RB) PE (purple histogram). Single, viable cells were us... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-25R (IL-17RB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          12-7361-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 6 publications 6 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MUNC33

          Immunogen

          IL-17RB-Fc fusion protein

          Conjugate

          PE PE PE
          • eFluor 660
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2572657

          Product Specific Information

          Description: This MUNC33 monoclonal antibody reacts with mouse interleukin-25 receptor (IL-25R), also known as IL-17RB. IL-25R is a 55 kDa transmembrane protein that dimerizes with IL-17RA to form the functional receptor for IL-25 (IL-17E). IL-25R is detectable in various tissues, including the lung and gastrointestinal tract and exists as both membrane bound and soluble form. IL-25/IL-25R interaction has been shown to activate the NF-kB, MAPK, and JNK pathways as well as gene transcription by STAT6, GATA-3, and NFATc1. IL-25R signals in T helper 2 (Th2) cells, type 2 innate lymphoid (ILC2) cells and some iNKT cells to promote differentiation and effector function. Whereas IL-25-deficient mice have an impaired Th2 response to parasitic helminth infection, elevated expression of IL-25 and IL-25R is observed in patients with chronic asthma and atopic dermatitis.

          Applications Reported: This MUNC33 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This MUNC33 antibody has been tested by flow cytometirc analysis of mouse lymph node cells or IL-25R-transfected cells. This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Recently, a number of cytokines belonging to the interleukin (IL)-17 family have been identified. These are termed as IL-17B, IL-17C (1) and IL-17E. IL-17 is a potent proinflammatory cytokine that plays roles in a number of diseases including rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, and promotion of tumor growth. IL-17B, C, and E like IL-17 are able to induce proinflammatory responses. However, they do not bind to the IL-17 receptor suggesting that additional IL-17R related receptor might exist. Receptor for IL-17B and IL-17E has been independently isolated and has been designated as EV127 (in mouse) and IL-17Rh1 (in human), respectively. IL-17E induces activation of NF-kB pathway and like IL-17 also induces production of IL-8. IL-17Rh1 mRNA is highly expressed in Kidney and liver and at moderate level in small intestine, colon, and brain.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ecotropic viral integration site 27; Evi27A; IL-17 receptor B; IL-17 receptor homolog 1; IL-17B; IL-17B receptor; IL-17RB; IL-20; interleukin 17B receptor; MGC138900; MGC138901; MGC5245; unnamed protein product; ZCYTO7

          View more View less

          Gene Aliases: Evi27; IL-17ER; IL-17Rh1; Il17br; IL17RH1

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q9JIP3

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 50905

          View more View less

          Function(s)
          cytokine receptor activity protein binding interleukin-17 receptor activity
          Process(es)
          positive regulation of interleukin-13 production positive regulation of interleukin-5 production positive regulation of inflammatory response interleukin-17-mediated signaling pathway positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-v2vhp:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0