Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 신제품
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • p38 MAPK Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-p38 MAPK (Thr180, Tyr182) Monoclonal Antibody (4NIT4KK), PE, eBioscience™

          2 Published Figures
          5 References
          View all (142) p38 MAPK antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-p38 MAPK (Thr180, Tyr182) Monoclonal Antibody (4NIT4KK), PE, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (2)
          Phospho-p38 MAPK (Thr180, Tyr182) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-p38 MAPK (Thr180, Tyr182) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-p38 MAPK (Thr180, Tyr182) Antibody (12-9078-41) in Flow

          Normal human peripheral blood cells were untreated (left) or treated for 30 minutes with anisomycin (right) and stained intracellularly with Anti-Human CD11b APC (Product # 17-0118-42) and Anti-Human/Mouse phospho-p38 MAPK (T180/Y182) PE using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer set (88-8824) and protocol. Cells in the monocyte gate was used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-p38 MAPK (Thr180, Tyr182) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-p38 MAPK (Thr180, Tyr182) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-p38 MAPK (Thr180, Tyr182) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          12-9078-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.06 µg)/test
          View 5 publications 5 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2b kappa Isotype Control (eBMG2b), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          4NIT4KK

          Conjugate

          PE PE PE
          • APC 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2572690

          Product Specific Information

          Description: This 4NIT4KK monoclonal antibody recognizes human and mouse p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) when phosphorylated on T180/Y182. p38 MAPK belongs to a family of conserved serine/threonine protein kinases that are phosphorylated and activated in response to numerous stress stimuli including TLR ligands (such as LPS), osmotic shock, heat shock, UV irradiation, and inflammatory cytokines. There are four p38 MAPK members that include p38 alpha, p38 beta, p38 gamma, and p38 delta. The primary activators of p38 MAPK are MKK3/4 and MKK6. Several downstream targets of p38 MAPK have been identified including MK2/3, p53, ATF-2, and ETS1. p38 MAPK can be negatively regulated by the chemical inhibitor SB203580. Specificity of this 4NIT4KK clone was determined by ELISA, flow cytometry, and western blotting.

          Applications Reported:This 4NIT4KK antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This 4NIT4KK antibody has been pre-titrated and tested by intracellular staining followed by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.06 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Staining Protocol: All protocols work well for this monoclonal antibody. Use of Protocol A: Two-step protocol: intracellular (cytoplasmic) proteins allows for the greatest flexibility for detection of surface and intracellular (cytoplasmic) proteins. Use of Protocol B: One-step protocol: intracellular (nuclear) proteins is recommended for staining of transcription factors in conjunction with surface and phosphorylated intracellular (cytoplasmic) proteins. Protocol C: Two-step protocol: Fixation/Methanol allows for the greatest discrimination of phospho-specific signaling between unstimulated and stimulated samples, but with limitations on the ability to stain specific surface proteins (refer to "Clone Performance Following Fixation/Permeabilization" located in the BestProtocols Section under the Resources tab online). All Protocols can be found in the Flow Cytometry Protocols: "Staining Intracellular Antigens for Flow Cytometry Protocol" located in the BestProtocols® Section under the Resources tab online.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          The p38 MAPK cascade regulates a variety of cellular responses to stress, inflammation, and other signals. p38 MAPK is relatively inactive in the nonphosphorylated form and becomes rapidly activated by dual phosphorylation of a Thr-Gly-Tyr motifs. There are four isoforms of p38 MAPK, which differ in their tissue expression and affinity for upstream activators and downstream effectors. When cells are exposed to tumor necrosis factor, interleukin-1, heat shock, or other activating stimuli, activation of MAPK kinase-3 occurs by phosphorylation. Activated MAPK kinase-3/6 phosphorylate each residue of Thr180 and Tyr182 in p38 MAPK. Phospho-p38 MAPK activates ATF-2, CHOP-1, MEF-2 and other transcription factors through phosphorylation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CSAID-binding protein; cytokine suppressive anti-inflammatory drug binding protein; encoded by transcript variant 4; p38 MAP kinase; encoded by transcript variant 5; p38 MAP kinase; MAP kinase 14; MAP kinase Mxi2; MAP kinase p38 alpha; MAPK 14; MAPK14; MAX-interacting protein 2; mitogen-activated protein kinase p38 alpha; p38 kinase; p38 MAP kinase; p38 MAP kinase alpha; p38 MAPK; p38 mitogen activated protein kinase; p38alpha Exip; SAPK2a; CSAIDS binding protein 1; stress-activated protein kinase 2A; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: Crk1; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; p38; p38-alpha; p38a; p38ALPHA; p38MAPK; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q16539, (Mouse) P47811

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1432, (Mouse) 26416

          View more View less

          Function(s)
          protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity MAP kinase activity MAP kinase kinase activity protein binding ATP binding enzyme binding protein phosphatase binding mitogen-activated protein kinase p38 binding NFAT protein binding protein serine kinase activity kinase activity
          Process(es)
          MAPK cascade negative regulation of inflammatory response to antigenic stimulus regulation of transcription from RNA polymerase II promoter chemotaxis signal transduction cell surface receptor signaling pathway positive regulation of gene expression positive regulation of myotube differentiation platelet activation osteoclast differentiation stress-activated protein kinase signaling cascade positive regulation of cyclase activity positive regulation of interleukin-12 production negative regulation of hippo signaling intracellular signal transduction cellular response to vascular endothelial growth factor stimulus p38MAPK cascade signal transduction in response to DNA damage positive regulation of blood vessel endothelial cell migration positive regulation of erythrocyte differentiation positive regulation of myoblast differentiation vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway positive regulation of muscle cell differentiation stress-activated MAPK cascade 3'-UTR-mediated mRNA stabilization cellular response to lipopolysaccharide cellular response to lipoteichoic acid cellular response to ionizing radiation cellular response to UV-B cellular senescence stress-induced premature senescence cellular response to virus regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of myoblast fusion positive regulation of reactive oxygen species metabolic process DNA damage checkpoint cell morphogenesis cartilage condensation angiogenesis osteoblast differentiation placenta development response to dietary excess chondrocyte differentiation glucose metabolic process regulation of transcription, DNA-templated protein phosphorylation cellular response to DNA damage stimulus transmembrane receptor protein serine/threonine kinase signaling pathway skeletal muscle tissue development myoblast differentiation involved in skeletal muscle regeneration peptidyl-serine phosphorylation fatty acid oxidation regulation of ossification lipopolysaccharide-mediated signaling pathway response to muramyl dipeptide response to lipopolysaccharide response to insulin tumor necrosis factor-mediated signaling pathway response to muscle stretch positive regulation of protein import into nucleus positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of glucose import protein autophosphorylation striated muscle cell differentiation protein maturation regulation of cardiac muscle cell proliferation positive regulation of cardiac muscle cell proliferation bone development pyroptosis cellular response to tumor necrosis factor negative regulation of canonical Wnt signaling pathway positive regulation of brown fat cell differentiation regulation of synaptic membrane adhesion NLRP1 inflammasome complex assembly
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0