Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Novos produtos
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Blimp-1 Antibodies

          Invitrogen

          Blimp-1 Monoclonal Antibody (5E7), PE, eBioscience™

          2 References
          View all (30) Blimp-1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Blimp-1 Monoclonal Antibody (5E7), PE, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Blimp-1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Blimp-1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Blimp-1 Antibody (12-9850-80) in Flow

          Splenocytes isolated from sheep red blood cell-immunized mice were stained with Fixable Viability Dye eFluor® 506 (Product # 65-0866-14) to exclude dead cells from analysis. Then the cells were intracellularly stained with Anti-Mouse Bcl-6 PerCP-eFluor® 710 (Product # 46-5453-82) and 0.25 µg of Rat IgG2a K Isotype Control PE (Product # 12-4321-80) (left) or 0.25 µg of Anti-Mouse Blimp1 PE (right) using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00) and protocol. Cells expressing CD11c, F4/80, Gr-1, CD4, and CD8 w... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Blimp-1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          12-9850-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          5E7

          Conjugate

          PE PE PE
          • Alexa Fluor 488 
          • APC 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2572737

          Product Specific Information

          Description: This 5E7 monoclonal antibody recognizes mouse B lymphocyte-induced maturation protein-1 (Blimp-1), which is also known as Prdm1. Blimp-1 is a transcriptional repressor with five zinc finger domains. Blimp-1 is expressed by terminally differentiating B and T cells. Blimp-1 is also expressed by some dendritic cells, and some NK cells. This transcriptional repressor is required for B cell differentiation into plasma cells and serves as a critical antagonist of CD4+ follicular helper T cell differentiation. While Blimp-1 is not required for priming and development of T and B cell effector function, it is critical for effector cell terminal differentiation. Blimp-1 promotes effector molecule secretion while suppressing proliferation. Blimp-1 also acts as a transcriptional antagonist of Bcl-6 and inhibits genes that are related to memory cell differentiation.

          Applications Reported: The 5E7 antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The 5E7 antibody has been tested by flow cytometric analysis of splenocytes isolated from sheep red blood cell-immunized mice. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Blimp-1 (B lymphocyte maturation protein-1) is a nuclear protein with five zinc fingers in its carboxy terminus. It is a transcriptional repressor that is both required and sufficient to trigger terminal differentiation of B lymphocytes and monocyte/macrophages. Blimp-1 is expressed in, and may be required for terminally differentiated epithelial cells, retinal neurons and other lineage cells. It has also been implicated in the repression of beta-interferon (IFN-beta) and c-myc gene expression.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B lymphocyte induced maturation protein; B lymphocyte-induced maturation protein 1; beta-interferon gene positive regulatory domain I-binding factor; BLIMP 1; MGC118922; MGC118923; MGC118924; MGC118925; OTTHUMP00000016918; OTTHUMP00000202173; PR domain-containing protein 1; PRDI BF1; RP1-134E15.1; transcriptional repressor; binds specifically to the PRDI element in the promoter of the beta-interferon gene; drives the maturation of B-lymphocytes into Ig secreting cells; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: b2b1765Clo; Blimp-1; Blimp1; PRDI-BF1; ZNFPR1A1

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q60636

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12142

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding histone deacetylase binding sequence-specific DNA binding histone methyltransferase binding sequence-specific double-stranded DNA binding promoter-specific chromatin binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in utero embryonic development morphogenesis of a branching structure kidney development embryonic placenta development maternal placenta development heart valve development cardiac septum development ventricular septum development regulation of transcription from RNA polymerase II promoter germ cell development post-embryonic development gene expression positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression peptidyl-arginine methylation negative regulation of B cell proliferation negative regulation of lipopolysaccharide-mediated signaling pathway regulation of natural killer cell differentiation regulation of extrathymic T cell differentiation aorta development regulation of cell proliferation eye photoreceptor cell development cell fate commitment positive regulation of B cell differentiation artery morphogenesis cellular developmental process regulation of NK T cell differentiation retinal bipolar neuron differentiation intestinal epithelial cell development trophoblast giant cell differentiation coronary vasculature development sebum secreting cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidade
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-vnqbn:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0