Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PD-1 (CD279) Antibodies

          Invitrogen

          CD279 (PD-1) Monoclonal Antibody (MIH4), PE, eBioscience™

          Advanced Verification
          19 Published Figures
          37 References
          View all (252) PD-1 (CD279) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD279 (PD-1) Monoclonal Antibody (MIH4), PE, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (19)
          • Advanced Verification (1)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 22

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD279 (PD-1) Antibody (12-9969-41) in Flow

          Knockout of CD279 (PD-1) was achieved by CRISPR-Cas9 genome editing using LentiArray™ Lentiviral sgRNA (Product # A32042, Assay ID CRISPR816583_LV) and LentiArray Cas9 Lentivirus (Product # A32064). For Flow cytometry analysis, Jurkat CD279 Knock out cells and Jurkat Cas9 control cells were treated with 1 µg/mL PHA and 50 ng/mL PMA for 48 hrs, stained with 0.3 µg CD3 Monoclonal Antibody (UCHT1), eFluor™ 450, eBioscience™ ( Product # 48-0038-42) and 0.5 µg CD279 (PD-1) Monoclonal Antibody (MIH4), PE, eBioscience™ (Product # 12-9969-42). Los... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          12-9969-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.5 µg)/test
          View 37 publications 37 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MIH4

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • APC 
          • eFluor 450
          • FITC
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 645
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10733013

          Product Specific Information

          Description: The MIH4 monoclonal antibody reacts with the human PD-1 (programmed death-1), a 55 kDa member of the immunoglobulin superfamily. PD-1 contains the immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM) and plays a key role in peripheral tolerance and autoimmune disease. PD-1 is expressed predominantly on activated T and B lymphocytes. Two novel members of the B7 family have been identified as the PD-1 ligands, PD-L1 (B7-H1) and PD-L2 (B7-DC). Evidence reported to date suggests overlapping functions for these two PD-1 ligands and their constitutive expression on some normal tissues and upregulation on activated antigen-presenting cells. The MIH4 antibody recognizes a different epitope than antibody clones J105.

          Applications Reported: This MIH4 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This MIH4 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of PHA-stimulated normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.5 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Cell-mediated immune responses are initiated by T lymphocytes that are themselves stimulated by cognate peptides bound to MHC molecules on antig en-presenting cells (APC). T-cell activation is generally self-limited as activated T cells express receptors such as PD-1 (also known as PDCD-1) that mediate inhibitory signals from the APC. PD-1 can bind two different but related ligands, PDL-1 and PDL-2. Upon binding to either of these ligands, signals generated by PD-1 inhibit the activation of the immune response in the absence of "danger signals" such as LPS or other molecules associated with bacteria or other pathogens. Evidence for this is seen in PD1-null mice who exhibit hyperactivated immune systems and autoimmune diseases. Despite its predicted molecular weight, PD-1 often migrates at higher molecular weight in SDS-PAGE.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD279; PD-1; hPD1; PD-1; PD1; alternatively spliced; PDCD1; programmed cell death 1 protein; protein PD-1; Protein PD1; sCD279; soluble CD279; systemic lupus erythematosus susceptibility 2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ADMIO4; AIMTBS; CD279; hPD-1; hPD-l; hSLE1; PD-1; PD1; SLEB2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q15116

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5133

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity protein binding signaling receptor activity
          Process(es)
          negative regulation of T cell mediated immune response to tumor cell apoptotic process humoral immune response negative regulation of inflammatory response regulation of immune response negative regulation of immune response negative regulation of T cell receptor signaling pathway negative regulation of T cell activation negative regulation of multicellular organismal process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5d6d8bc979-gw77j:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: e71199a02a6c1449b2ac9ded8316d5734e8aa2de
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.62.0-2026.11.45-1.0