Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD3 Antibodies

          Invitrogen

          CD3e Monoclonal Antibody (145-2C11), Biotin, eBioscience™

          93 Published Figures
          217 References
          View all (482) CD3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD3e Monoclonal Antibody (145-2C11), Biotin, eBioscience™

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (93)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 94

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD3e Antibody (13-0031-81) in Flow

          Staining of BALB/c splenocytes with Anti-Human/Mouse CD45R (B220) FITC (Product # 11-0452-82) and Anti-Mouse CD3e Biotin followed by Streptavidin PE (Product # 12-4317-87). Total viable cells were used for analysis. Quadrants were set based on the autofluorescence sample. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Western Blot (WB)
          CD3e Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation (WB, ICC/IF, IP)
          CD3e Antibody in Western Blot (WB)
          CD3e Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          CD3e Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          CD3e Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          CD3e Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD3e Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD3e Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD3e Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD3e Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD3e Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD3e Antibody in Immunocytochemistry, T-Cell Activation (ICC/IF, TCA)
          CD3e Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD3e Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD3e Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD3e Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD3e Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD3e Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD3e Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          CD3e Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD3e Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD3e Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD3e Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD3e Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD3e Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD3e Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD3e Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD3e Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3e Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          13-0031-81

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 16 publications 16 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 6 publications 6 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 169 publications 169 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Neutralization (Neu)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 5 publications 5 publications

          T-Cell Activation (TCA)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Affinity Purification (AP)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 6 publications 6 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Armenian hamster / IgG

          Recommended Isotype Control

          Armenian Hamster IgG Isotype Control (eBio299Arm), Biotin, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          145-2C11

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 690
          • NovaFluor Yellow 700
          • NovaFluor Yellow 730
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_466318

          Product Specific Information

          Description: The 145-2C11 monoclonal antibody reacts with mouse CD3e, a 20 kDa subunit of the TCR complex. Along with the other CD3 subunits, gamma and delta, the epsilon chain is required for proper assembly, trafficking and surface expression of the TCR complex. CD3 is expressed by thymocytes in a developmentally regulated manner and by all mature T cells. Binding of 145-2C11 to TCR initiates the intracellular biochemical pathway resulting in cellular activation, proliferation, and apoptosis depending on specific conditions utilized. 145-2C11 is commonly used as a phenotypic marker for mouse T cells.

          Applications Reported: The 145-2C11 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The 145-2C11 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse thymocytes and splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          The CD3 complex, composed of gamma, delta, epsilon, and zeta subunits, is essential for the assembly, trafficking, and surface expression of the T cell receptor (TCR) complex. These subunits are structurally related members of the immunoglobulin superfamily and are encoded by closely linked genes on human chromosome 11. CD3 is expressed by thymocytes in a developmentally regulated manner and by all mature T cells, but not on B or NK cells. The CD3 subunits play a crucial role in transducing antigen-recognition signals into the cytoplasm of T cells. The cytoplasmic tails of CD3 subunits contain a double tyrosine-based motif that associates with cytoplasmic signal transduction molecules, mediating T cell activation through the TCR. Crosslinking of the TCR initiates intracellular biochemical pathways that result in cellular activation, proliferation, and potentially growth arrest and cell survival. CD3 is present on 68-82% of normal peripheral blood lymphocytes, 65-85% of thymocytes, and Purkinje cells in the cerebellum. Decreased percentages of T lymphocytes may be observed in some autoimmune diseases. Defects in the CD3 gene are associated with CD3 immunodeficiency, highlighting its importance in immune function and regulation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD3 antigen, zeta polypeptide; CD3 TCR complex; CD3-zeta/eta; FLJ18683; Leu-4; T cell antigen receptor complex epsilon subunit of T3; T-cell receptor T3 delta chain; T-cell receptor T3 eta chain; T-cell receptor T3 gamma chain; T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain; T-cell surface glycoprotein CD3 zeta chain; T3-epsilon protein; T3/TCR complex; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 4930549J05Rik; A430104F18Rik; CD3; Cd3-eta; Cd3-zeta; CD3epsilon; Cd3h; Cd3z; Cd3zeta; Ctg-3; Ctg3; T3d; T3e; T3g; T3z; Tcrk; Tcrz

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P24161, (Mouse) P04235, (Mouse) P22646, (Mouse) P11942

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12503, (Mouse) 12500, (Mouse) 12501, (Mouse) 12502

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity protein binding protein binding, bridging MHC class II receptor activity identical protein binding protein homodimerization activity protein heterodimerization activity protein tyrosine kinase binding SH3 domain binding
          Process(es)
          positive regulation of cell-matrix adhesion positive regulation of T cell anergy cell surface receptor signaling pathway response to nutrient regulation of signal transduction positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression dendrite development cerebellum development T cell costimulation positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of interleukin-4 production positive regulation of cell-cell adhesion mediated by integrin positive regulation of T cell proliferation positive regulation of MAPK cascade positive thymic T cell selection negative thymic T cell selection negative regulation of smoothened signaling pathway positive regulation of alpha-beta T cell proliferation lymphocyte activation positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation positive regulation of calcium-mediated signaling T cell receptor signaling pathway positive regulation of T cell activation apoptotic signaling pathway T cell activation protein-containing complex assembly establishment or maintenance of cell polarity protein transport regulation of lymphocyte apoptotic process Fc-gamma receptor signaling pathway protein oligomerization positive regulation of protein localization to cell surface
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-6qggw:80/100.66.76.149:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline