Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD68 Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.

          Invitrogen

          CD68 Monoclonal Antibody (eBioY1/82A (Y1/82A)), Biotin, eBioscience™

          Advanced Verification
          27 Published Figures
          22 References
          View all (155) CD68 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support

          Cite CD68 Monoclonal Antibody (eBioY1/82A (Y1/82A)), Biotin, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (27)
          • Advanced Verification (1)
          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 29

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD68 Antibody (13-0689-80) in Flow

          Staining of normal human peripheral blood cells with Anti-Mouse CD11b FITC (Product # 11-0112-41) and 0.06 µg of Mouse IgG2b kappa Isotype Control Biotin (Product # 13-4732-85) (left) or 0.06 µg of Anti-Human CD68 Biotin (right) followed by Streptavidin PE (Product # 12-4317-87). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD68 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD68 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD68 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD68 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD68 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD68 Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          CD68 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD68 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD68 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD68 Antibody

          Product Details

          13-0689-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 6 publications 6 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.125 µg/test
          View 12 publications 12 publications

          Immunomicroscopy (IM)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Published species

          Human, Pig

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2b kappa Isotype Control (eBMG2b), Biotin, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          eBioY1/82A (Y1/82A)

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 647 
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Wet ice

          Product Specific Information

          Description: The eBioY1/82 antibody reacts with CD68 which belongs to the sialomucin family and is closely related to the family of lysosomal-associated membrane proteins (lamps) and scavenger receptor. CD68 is predominantly an intracellular protein, found mainly in the late endosomal compartment but can be detected in smaller amounts on the surface of cells of mainly myeloid derived cells; monocytes and macrophages, dendritic cells (and in some langerhan cells), neutrophils, basophils mast cells, myeloid progenitor cells, and a subset of CD34+ hemopoietic bone marrow progenitor cells. The function has not been fully elucidated but based on it's homolgy and structure suggests a role in antigen processing or presentation and protection of the lysosomal membrane from hydrolytic enzymes. Reports have also seen expression in activated T cells, and about 40% of peripheral blood B-lymphocytes and 50% of all B-ALL.

          Staining with eBioY1/82A shows surface staining on B cells and a minor percentage of monocytes while intracellular staining results in about 50% of B cells and most monocytes.

          Applications Tested: This eBioY1/82A (Y1/82A) antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at less than or equal to 0.125 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD68 (Macrosialin) is a 110 kDa integral membrane glycoprotein predominantly expressed on the intracellular lysomsomes of monocytes and macrophages and to a lesser extent by dendritic cells and peripheral blood granulocytes. Also, CD68 could play a role in phagocytic activities of tissue macrophages, both in intracellular lysosomal metabolism and extracellular cell-cell and cell-pathogen interactions. CD68 is expressed by interdigitating reticulum cells in tonsil and some histiocytic lymphoma or histiocytosis, acute myeloid leukemia (AML), and granulocytic sarcoma. Elevated expression of CD68 has been demonstrated on CD34+ cells in various human malignancies, including several Acute Myeloid Leukemia studies.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline