Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 신제품
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD19 Antibodies

          Invitrogen

          CD19 Monoclonal Antibody (6OMP31), eBioscience™

          Advanced Verification
          7 Published Figures
          18 References
          View all (344) CD19 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD19 Monoclonal Antibody (6OMP31), eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (10)
          • Published Figures (7)
          • Advanced Verification (7)
          CD19 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD19 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 24

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD19 Antibody (14-0194-37) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of B-lymphocyte antigen CD19 was performed using 70% confluent log phase Ramos cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with CD19 Monoclonal Antibody (6OMP31), eBioscience™ (Product # 14-0194-82, 14-0194-80) at 5 µg/mL in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Goat anti-Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody,... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD19 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD19 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD19 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD19 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD19 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD19 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD19 Antibody in Western Blot (WB)
          CD19 Antibody in Western Blot (WB)
          CD19 Antibody in Western Blot (WB)
          CD19 Antibody in Western Blot (WB)
          CD19 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD19 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD19 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD19 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD19 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD19 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD19 Antibody in Western Blot (WB)
          CD19 Antibody
          CD19 Antibody
          CD19 Antibody
          CD19 Antibody
          CD19 Antibody
          CD19 Antibody
          CD19 Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          CD19 Monoclonal Antibody (6OMP31), eBioscience™

          Product Details

          14-0194-37

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1 µg/mL
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 11 publications 11 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          0.5-5 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          0.5 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5 µg/mL
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          6OMP31

          Immunogen

          E. coli fragment (aa 314-556) of the cytoplasmic domain
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Biotin 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          2 mg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2864834

          Product Specific Information

          Description: The 6OMP31 monoclonal antibody reacts with human, mouse, and rat CD19. CD19 is a transmembrane glycoprotein belonging to the immunoglobulin superfamily. CD19 was first identified as the B4 antigen of human B lymphocytes using the anti-B4 monoclonal. It is expressed by B cells during all stages of development, except on terminally differentiated plasma cells, and on follicular dendritic cells. CD19 acts primarily as a B cell co-receptor and together with CD21, CD81, Leu13, and MHC class II forms a multi-molecular complex that associates with the BCR. CD19 plays a role in the development, activation, differentiation, and proliferation of B cells. CD19 deficiency leads to an overall impaired humoral immune response. Mutations in CD19 have been associated with severe immunodeficiency syndromes. Although it is unclear whether CD19 contributes directly to B cell carcinogenesis, it is expressed on most B cell tumors, such as acute lymphoblastic leukemias and B cell lymphomas. The use of CD19 monoclonal antibodies for therapies against lymphoma, leukemia and autoimmune disorders are currently being explored.

          Applications Reported: This 6OMP31 antibody has been reported for use in western blotting, immunohistochemical staining of frozen tissue sections, and immunohistochemical staining of formalin-fixed paraffin embedded tissue sections.

          Applications Tested: This 6OMP31 antibody has been tested by immunohistochemistry of formalin-fixed paraffin embedded tissue using low or high pH antigen retrieval and can be used at less than or equal to 0.5 µg/mL. The 6OMP31 antibody has been tested by immunohistochemstry of frozen tissue and can be used at less than or equal to 0.5 µg/mL. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD19 is a member of the immunoglobulin superfamily, characterized by two Ig-like domains, and is expressed on B cells throughout all stages of development, excluding terminally differentiated plasma cells. It is also expressed on follicular dendritic cells and has been observed on myeloid leukemia cells, particularly those of monocytic lineage. CD19 is considered the earliest and broadest B cell-restricted antigen, and its expression is found in all B cell precursor leukemias. CD19 forms a multimolecular complex with CD21, CD81, Leu13, MHC class II, and the B cell receptor (BCR), playing a crucial role in B cell signaling. As a signal-amplifying coreceptor for the BCR, CD19 lowers the threshold for antigen receptor-dependent stimulation, allowing B cells to respond specifically and sensitively to various antigens through low-affinity antigen receptors. Signaling through CD19 induces tyrosine phosphorylation, calcium flux, and proliferation of B cells. Beyond its role as a BCR coreceptor, CD19 can also signal independently of BCR co-ligation, serving as a central regulatory component upon which multiple signaling pathways converge. This makes CD19 an important functional regulator of both normal and malignant B cell proliferation. Mutations in the CD19 gene can result in hypogammaglobulinemia, a condition characterized by low levels of immunoglobulins, while CD19 overexpression can lead to B cell hyperactivity. CD19 is expressed on 100% of peripheral B cells, as defined by the expression of kappa or lambda light chains, underscoring its significance in B cell function and immune regulation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B-lymphocyte surface antigen B4; CD19 antigen; CD19 differentiation antigen; differentiation antigen CD19; Leu-12; T-cell surface antigen Leu-12; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: B4; CVID3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P15391, (Mouse) P25918

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 930, (Mouse) 12478, (Rat) 365367

          View more View less

          Function(s)
          coreceptor activity
          Process(es)
          B cell proliferation involved in immune response immunoglobulin mediated immune response B cell proliferation antigen receptor-mediated signaling pathway B cell receptor signaling pathway regulation of B cell receptor signaling pathway regulation of B cell activation positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol positive regulation of protein kinase B signaling B-1 B cell differentiation B cell mediated immunity
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-v2vhp:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0