Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Novos produtos
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CD41 Antibodies

          Invitrogen

          CD41a Monoclonal Antibody (HIP8), eBioscience™

          5 Published Figures
          8 References
          View all (100) CD41 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD41a Monoclonal Antibody (HIP8), eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Published Figures (5)
          CD41a Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD41a Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD41a Antibody (14-0419-37) in ICC/IF

          Research square 2020 - Figure 1. Expression of ACE2 and TMPRSS2 in Platelets by Confocal Microscopy. Platelets isolated from venous blood of healthy individuals was stained for 1h with the following antibodies: CD41 (platelet-specific marker), ACE2, TMPRSS2, and DAPI to eliminate any DNA components. Mounted slides were resolved by confocal fluorescent microscopy using a 100x objective lens. Images are representative of n=6 donors... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD41a Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD41a Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD41a Antibody in Western Blot (WB)
          CD41a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD41a Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          14-0419-37

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          Assay-Dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          HIP8

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • eFluor 450
          • FITC
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 585
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Yellow 590
          • NovaFluor Yellow 660
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          2 mg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2864876

          Product Specific Information

          Description: The HIP8 monoclonal antibody reacts with the human CD41 molecule, the integrin alphaIIb also known as platelet GPIIb. CD41 non-covalently associates with integrin beta3 (GPIIIa, CD61) and is expressed by megakaryocytes and platelets. The CD41/CD61 complex is a receptor for fibronectin, fibrinogen, von Willebrand factor, vitronectin and thrombospondin and mediates platelets aggregation. HIP8 blocks platelet aggregation.

          Applications Reported: The HIP8 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, and immunohistochemical staining.

          Applications Tested: The HIP8 antibody has been tested by flow cytometric analysis of human platelets. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD41, also known as platelet glycoprotein IIb or ITGA2B, is a protein composed of two subunits: a 120 kDa alpha subunit and a 23 kDa beta subunit. It interacts with CD61 (gpIIIa, integrin beta III) in the presence of calcium to form a functional adhesive protein receptor. Initially thought to be expressed exclusively on platelets and megakaryocytes, CD41 is also found on hematopoietic progenitors in the embryo, fetus, and adult, indicating its role in early stages of hematopoietic differentiation. CD41 plays a crucial role in platelet function and blood coagulation by mediating platelet aggregation. Upon blood vessel damage, CD41 binds to various adhesion molecules, including von Willebrand factor, fibrinogen, fibronectin, and vitronectin, facilitating platelet adhesion and aggregation. This receptor is essential for platelet function, contributing to the binding of several adhesion molecules and playing a significant role in hemostasis. Diseases associated with CD41 dysfunction include Glanzmann Thrombasthenia and Platelet type-16 bleeding disorder, highlighting its importance in normal platelet function and blood coagulation processes.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alphaIIb protein; form 1; form 2; GPalpha IIb; integrin homolog; integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigen CD41); platelet fibrinogen receptor, alpha subunit; platelet glycoprotein IIb (GPIIb); platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex; platelet membrane glycoprotein IIb; platelet-specific antigen BAK; protein phosphatase 1, regulatory subunit 93; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BDPLT16; BDPLT2; CD41; CD41B; FMAIT2; GP2B; GPIIb; GT; GT1; GTA; HPA3; PPP1R93

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P08514

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3674

          View more View less

          Function(s)
          obsolete cell adhesion receptor activity protein binding signaling receptor activity identical protein binding extracellular matrix binding binding, bridging fibrinogen binding
          Process(es)
          angiogenesis positive regulation of leukocyte migration cell adhesion cell-matrix adhesion integrin-mediated signaling pathway cell-cell adhesion mediated by integrin heterotypic cell-cell adhesion cell-cell adhesion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidade
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0