Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • FAS (CD95) Antibodies

          Invitrogen

          CD95 (APO-1/Fas) Monoclonal Antibody (DX2), eBioscience™

          11 Published Figures
          16 References
          View all (93) FAS (CD95) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD95 (APO-1/Fas) Monoclonal Antibody (DX2), eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Published Figures (11)
          CD95 (APO-1/Fas) Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD95 (APO-1/Fas) Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD95 (APO-1/Fas) Antibody (14-0959-37) in ICC/IF, Flow

          Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2017 - Published figure using CD95 (APO-1/Fas) monoclonal antibody (Product # 14-0959-37) in Immunocytochemistry and Flow Cytometry {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD95 (APO-1/Fas) Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD95 (APO-1/Fas) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD95 (APO-1/Fas) Antibody in Western Blot, ChIP Assay (WB, ChIP)
          CD95 (APO-1/Fas) Antibody in Western Blot (WB)
          CD95 (APO-1/Fas) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD95 (APO-1/Fas) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD95 (APO-1/Fas) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD95 (APO-1/Fas) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD95 (APO-1/Fas) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD95 (APO-1/Fas) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD95 (APO-1/Fas) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          14-0959-37

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          Assay-Dependent
          View 2 publications 2 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/test
          View 10 publications 10 publications

          ChIP assay (ChIP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Functional Assay (Functional)

          Assay-Dependent
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Human

          Published species

          Human, Mouse, Rhesus monkey

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          DX2

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 711
          • eFluor 450
          • FITC
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 700
          • NovaFluor Yellow 755
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 600
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          2 mg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2864946

          Product Specific Information

          Description: The DX2 monoclonal antibody reacts with human CD95 (Fas, Apo-1), a 40-50 kDa member of the TNFR superfamily. CD95 is expressed by a broad range of hematopoietic and non-hematopoietic cells including monocytes, neutrophils, lymphocytes and fibroblasts. Interaction of CD95 on mature lymphocytes with its ligand (FasL) induces apoptosis and is thought to be important in peripheral tolerance. DX2 does not block binding of EOS9.1, another antibody specific for human CD95.

          Applications Reported: The DX2 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, and immunohistochemical staining. DX2 has also been reported in in vitro studies of Fas-induced apoptosis. EOS9.1 is recommended for induction of apoptosis in vitro .

          Applications Tested: The DX2 antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD95, also known as Fas or APO-1, is a 46 kDa transmembrane glycoprotein that functions as a cell death receptor in the tumor necrosis factor receptor (TNFR) superfamily. It is expressed by a wide range of hematopoietic and non-hematopoietic cells, including monocytes, neutrophils, lymphocytes, and fibroblasts. CD95 also exists in a soluble form weighing approximately 26 kDa. The interaction of CD95 with its ligand, FasL, induces apoptosis, playing a crucial role in peripheral tolerance and anti-viral immune responses. Upon stimulation, CD95 leads to the aggregation of its intracellular Fas-associated death domains (FADD), formation of the death-inducing signaling complex (DISC), and activation of caspases. This cascade results in apoptosis. CD95 is also involved in activating NF-kappaB, MAPK3/ERK1, and MAPK8/JNK, and transduces proliferative signals in normal diploid fibroblasts and T cells. There are at least eight alternatively spliced transcript variants encoding seven distinct isoforms of CD95. Isoforms lacking the transmembrane domain may negatively regulate apoptosis mediated by the full-length isoform. The Fas/Fas ligand system is implicated in several human diseases, including AIDS, hepatitis, and cancer, highlighting its importance in immune regulation and disease pathology.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 774delG; 943dupG; APO-1 cell surface antigen; Apo-1 Fas; Apo1 antigen; apoptosis antigen 1; apoptosis signaling receptor FAS; apoptosis-mediating surface antigen FAS; CD95 antigen; FAS; Fas (TNF receptor superfamily, member 6); Fas AMA; FAS9; FASLG receptor; mutant tumor necrosis receptor superfamily member 6; OTTHUMP00000020045; OTTHUMP00000020046; OTTHUMP00000020051; OTTHUMP00000059646; TNF receptor superfamily member 6; TNF-like apoptosis-inducing receptor; TNFRSF6; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 6; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ALPS1A; APO-1; APT1; CD95; FAS1; FASTM; TNFRSF6

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P25445

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Dog) 486469, (Human) 355

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity tumor necrosis factor-activated receptor activity protein binding calmodulin binding kinase binding signaling receptor activity identical protein binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          apoptotic process activation-induced cell death of T cells immune response signal transduction extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors regulation of stress-activated MAPK cascade tumor necrosis factor-mediated signaling pathway cellular response to amino acid starvation Fas signaling pathway regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process protein-containing complex assembly cellular response to mechanical stimulus cellular response to hyperoxia motor neuron apoptotic process extrinsic apoptotic signaling pathway necroptotic signaling pathway positive regulation of reactive oxygen species biosynthetic process positive regulation of apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0