Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Novos produtos
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CD171 (L1CAM) Antibodies

          Invitrogen

          CD171 Monoclonal Antibody (eBio5G3 (5G3)), eBioscience™

          10 Published Figures
          18 References
          View all (49) CD171 (L1CAM) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD171 Monoclonal Antibody (eBio5G3 (5G3)), eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (10)
          CD171 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD171 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD171 Antibody (14-1719-37) in Flow

          Staining of Panc-1 cell line with 0.125 µg of Mouse IgG2a kappa Isotype Control Purified (Product # 14-4724-82) (open histogram) or 0.125 µg of Anti-Human CD171 Purified (filled histogram). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD171 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD171 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD171 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          CD171 Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          CD171 Antibody in Western Blot (WB)
          CD171 Antibody in Western Blot (WB)
          CD171 Antibody in Western Blot (WB)
          CD171 Antibody in Western Blot (WB)
          CD171 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD171 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD171 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          14-1719-37

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-Dependent
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-Dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 3 publications 3 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-Dependent
          View 1 publication 1 publication

          Affinity Purification (AP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Surface plasmon resonance (SPR)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          eBio5G3 (5G3)

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • Biotin 
          • PE 
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          2 mg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2865009

          Product Specific Information

          Description: The monoclonal antibody eBio5G3 recognizes CD171 also known as neural cell adhesion molecule L1. CD171 is a member of the Ig superfamily containing 6 extracellular Ig domains and five fibronectin type III-like repeats. CD171 has been shown to function as a cell adhesion molecule mediating homotypic and heterotypic cell-cell interactions in neuronal myelination, neurite outgrowth and regeneration. Expression of CD171 has been found on monocytes and mature monocytic-derived and follicular DCs, a minor subset of lymphocytes in addition to that found on neuronal tissue and some tumor cells lines. Expression of CD171 on tumors is thought to contribute to tumor progression. Epitope of eBio5G3 is in amino-terminal Ig-like domain.

          Applications Reported: This eBio5G3 (5G3) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, immunoprecipitation, immunoblotting (WB) under nonreducing conditions, and immunohistology staining of frozen tissue sections.

          Applications Tested: This eBio5G3 (5G3) antibody has been tested by flow cytometric of tumor cell line Panc-1. This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          L1CAM/CD171 is an axonal glycoprotein belonging to the immunoglobulin supergene family. The ectodomain, consisting of several immunoglobulin-like domains and fibronectin-like repeats (type III), is linked via a single transmembrane sequence to a conserved cytoplasmic domain. This cell adhesion molecule plays an important role in nervous system development, including neuronal migration and differentiation. Mutations in the gene cause three X-linked neurological syndromes known by the acronym CRASH (corpus callosum hypoplasia, retardation, aphasia, spastic paraplegia and hydrocephalus). Alternative splicing of a neuron-specific exon is thought to be functionally relevant.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: antigen identified by monoclonal antibody R1; CD 171; CD171 molecule; IgG super gene family; sCD171; sL1 CAM; sL1CAM; soluble CD 171; soluble CD171; soluble L1 CAM; soluble L1CAM; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CAML1; CD171; HSAS; HSAS1; HYCX; MASA; MIC5; N-CAM-L1; N-CAML1; NCAM-L1; S10; SPG1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P32004

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3897

          View more View less

          Function(s)
          protein binding axon guidance receptor activity protein domain specific binding
          Process(es)
          chemotaxis cell adhesion homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules cell-matrix adhesion nervous system development axon guidance cell migration neuron projection development positive regulation of axon extension synapse organization axon development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidade
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0