Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • alpha Tubulin Antibodies

          Invitrogen

          alpha Tubulin Monoclonal Antibody (DM1A), eBioscience™

          11 Published Figures
          39 References
          View all (78) alpha Tubulin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite alpha Tubulin Monoclonal Antibody (DM1A), eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (11)
          alpha Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          alpha Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 13

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          alpha Tubulin Antibody (14-4502-37) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of alpha tubulin (green) in a BHP 2-7 thyroid cancer anaphase cell cultured in complete medium on a glass slide. Cells were fixed with 4% phosphate-buffered paraformaldehyde for 30 min at 37C, permeabilized with 100% ice-cold methanol for 20 min. and blocked with PBS/1% BSA/0.5% Tween 20 at 37C for 30 min. Cells were stained with monoclonal alpha tubulin antibody (Product # 14-45... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          alpha Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Immunocytochemistry, Proximity Ligation Assay (PLA) (ICC/IF, PLA)
          alpha Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          alpha Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          alpha Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          14-4502-37

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          2 µg/mL
          View 25 publications 25 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-Dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-Dependent
          View 11 publications 11 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-Dependent
          -

          Proximity Ligation Assay (PLA) (PLA)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Human, Mouse, Non-human primate, Pig, Rat

          Published species

          Dog, Human, Mouse, Non-human primate, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          DM1A

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Biotin 
          • eFluor 615
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          2 mg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2865068

          Product Specific Information

          Description: The monoclonal antibody DM1a recognizes the 50 kDa cytoskeletal protein alpha tubulin in a variety of species (human, mouse, rat, monkey, dog, pig, bovine, goat, hamster, guinea pig, kangaroo, amphibians, sea urchin, yeast and tobacco plants). Tubulin, the major component of microtubules, is a dimeric protein consisting of an alpha and beta subunit. Tubulin is a GTP-binding protein that can be modified by phosphorylation and acetylation resulting in assembly (polymerization) or disassembly (depolymerization). The dynamic nature of microtubules is most evident in the mitotic apparatus. The DM1a antibody recognizes the C-terminal end of the alpha tubulin isoform (amino acids 426-430).

          Applications Reported: This DM1A antibody has been reported for use in immunocytochemistry, immunoprecipitation, western blotting, and immunohistochemical staining of formalin-fixed paraffin embedded tissue sections.

          Applications Tested: This DM1A antibody has been tested by western blotting under reducing conditions (at 2 µg/mL) or by immunofluorescent staining of paraformaldehyde fixed and permeabilized cells.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Alpha Tubulin is a part of a heterodimer consisting of alpha and beta tubulin subunits. The alpha and beta tubulins, which are each about 55 kDa MW, are homologous but not identical. Alpha-beta tubulin heterodimer is the basic building block of microtubules, and this intracellular cylindrical filamentous structure is present in almost eukaryotic cells. Microtubules serve as structural supports and lines of transport within the cell, as well as serving a key role in mitosis. Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton perform essential and diverse functions and are composed of a heterodimer of alpha and beta tubulins. The alpha and beta tubulins represent the major components of microtubules, while gamma tubulin plays a critical role in the nucleation of microtubule assembly. There are multiple alpha and beta tubulin genes, which are highly conserved among species. The gene that encodes alpha tubulin is highly similar to the mouse and rat Tuba1 gene. Northern blotting studies have shown that the gene expression is predominantly found in morphologically differentiated neurologic cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alpha tubulin; alpha-tubulin; Alpha-tubulin 1; alpha-tubulin 2; alpha-tubulin 3C; alpha-tubulin 3C/D; Alpha-tubulin 3D; alpha-tubulin 4; alpha-tubulin 6; alpha-tubulin isotype M-alpha-1; alpha-tubulin isotype M-alpha-2; alpha-tubulin isotype M-alpha-4; alpha-tubulin isotype M-alpha-6; alpha-tubulin ubiquitous; beta-tubulin T beta15 (aa 1-445); class II beta-tubulin isotype; class IIb beta-tubulin; epididymis secretory sperm binding protein; FLJ30169; gangliocyte protein related to virus stimulation; H2 ALPHA; hum-a-tub1; hum-a-tub2; MGC8685; similar to beta tubulin; t beta-15; Talpha1 alpha-tubulin; TUBA1/3/4; Tubulin alpha; tubulin alpha 3; tubulin alpha-1; Tubulin alpha-1 chain; tubulin alpha-1C chain-like; tubulin alpha-2 chain; tubulin alpha-3 chain; tubulin alpha-3C/D chain; Tubulin alpha-3D chain; tubulin alpha-4 chain; tubulin alpha-6 chain; tubulin alpha-ubiquitous chain; tubulin B-alpha-1; tubulin H2-alpha; tubulin K-alpha-1; tubulin, alpha 1; tubulin, alpha 1 (testis specific); tubulin, alpha 2; tubulin, alpha 4; tubulin, alpha 6; tubulin, alpha, brain-specific; tubulin, alpha, ubiquitous; tubulin, beta 2; tubulin, beta 2B; tubulin, beta polypeptide paralog; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 2410129E14Rik; ALS22; B-ALPHA-1; bA408E5.3; bA506K6.1; bcm948; brdp; CDCBM7; CMYO26; FTDALS9; H2-ALPHA; K-ALPHA-1; LIS3; M[a]4; M[a]6; OZEMA23; OZEMA24; PMGYSA; RGD1309427; RGD1565476; SPAX11; Tuba-1; TUBA1; TUBA1A; TUBA2; TUBA3; Tuba4; TUBA6; Tubb2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q71U36, (Human) P68363, (Pig) Q2XVP4, (Human) Q9BQE3, (Human) P0DPH7, (Human) Q6PEY2, (Human) P68366, (Human) A6NHL2, (Human) Q9BVA1, (Mouse) P68369, (Rat) P68370, (Mouse) P05213, (Rat) Q6P9V9, (Mouse) P68373, (Rat) Q6AYZ1, (Rat) Q5XIF6, (Mouse) P68368, (Mouse) Q3UX10, (Rat) Q3KRE8, (Mouse) Q9CWF2

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Dog) 106557476, (Pig) 100135051, (Human) 7846, (Human) 10376, (Pig) 733594, (Human) 84790, (Human) 7278, (Human) 112714, (Pig) 100151951, (Dog) 478918, (Human) 7277, (Human) 79861, (Dog) 487148, (Pig) 100623355, (Human) 347733, (Dog) 478702, (Pig) 100153507, (Mouse) 22142, (Rat) 64158, (Mouse) 22143, (Rat) 500929, (Mouse) 22146, (Rat) 300218, (Rat) 316531, (Mouse) 22145, (Rat) 291287, (Mouse) 238463, (Rat) 291081, (Mouse) 73710

          View more View less

          Function(s)
          GTPase activity structural molecule activity structural constituent of cytoskeleton protein binding GTP binding microtubule binding identical protein binding macromolecular complex binding protein heterodimerization activity chaperone binding double-stranded RNA binding ubiquitin protein ligase binding enzyme binding protein kinase binding protein domain specific binding tubulin
          Process(es)
          microtubule cytoskeleton organization mitotic cell cycle neuron migration startle response protein folding 'de novo' protein folding intracellular protein transport microtubule-based process centrosome cycle smoothened signaling pathway memory locomotory behavior adult locomotory behavior visual learning response to mechanical stimulus glial cell differentiation gene expression dentate gyrus development cerebellar cortex morphogenesis hippocampus development pyramidal neuron differentiation cerebral cortex development neurogenesis neuron differentiation sperm motility adult behavior cytoskeleton-dependent intracellular transport response to tumor necrosis factor locomotory exploration behavior microtubule polymerization forebrain morphogenesis homeostasis of number of cells within a tissue regulation of synapse organization synapse organization protein stabilization cell division neuron apoptotic process motor behavior cellular response to calcium ion organelle transport along microtubule neuron projection arborization response to L-glutamate cellular response to interleukin-4 cytoskeleton organization positive regulation of axon guidance biological_process modulation of synaptic transmission embryonic brain development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0