Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 신제품
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • BrdU Antibodies

          Invitrogen

          BrdU Monoclonal Antibody (BU20A), eBioscience™

          17 Published Figures
          32 References
          View all (95) BrdU antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite BrdU Monoclonal Antibody (BU20A), eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (17)
          BrdU Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          BrdU Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 18

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          BrdU Antibody (14-5071-37) in Flow

          Mouse splenocytes either left unstimulated (left) or stimulated with Anti-Mouse CD3/CD28 antibodies (Product # 16-0031-82, 16-0281) (right) were labeled with BrdU and then stained with Anti-Mouse CD4 FITC (Product # 11-0041-82) followed by fixation and permeabilization using the Foxp3 Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00) and then stained with 0.5 µg of Anti-BrdU Purified followed by F (ab')2 Anti-Mouse IgG PE (Product # 12-4012). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          BrdU Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          BrdU Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          BrdU Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          BrdU Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          BrdU Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          BrdU Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          BrdU Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          BrdU Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          BrdU Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          BrdU Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          BrdU Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          BrdU Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          BrdU Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          BrdU Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          BrdU Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          BrdU Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          BrdU Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          BrdU Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          14-5071-37

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-Dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/test
          View 24 publications 24 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Chemical

          Published species

          Chemical

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          BU20A

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • eFluor 450
          • FITC
          • PE 
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          2 mg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2865099

          Product Specific Information

          Description: This Bu20a monoclonal antibody reacts with 5-bromodeoxyuridine (BrdU). BrdU is a derivative of uridine that can be incorporated into DNA in place of thymidine during the S-phase of the cell cycle. Anti-BrdU can then be used to identify cells that have undergone DNA synthesis during BrdU treatment.

          For staining for flow cytometric analysis, we recommend the use of the BrdU Staining Buffer Set (Product # 00-5525) and protocol.

          Applications Reported: This Bu20A antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis and immunohistology staining of frozen tissue sections.

          Applications Tested: This Bu20A antibody has been tested by flow cytometric analysis of BrdU-labeled mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          BrdU labeling and staining with anti-BrdU antibody:1. Label dividing cells with 10 µM BrdU for 45 min at 37°C.2. Following the incubation, harvest the cells and wash once with 1X PBS.3. Stain surface molecules according to the Surface Staining Protocol.4. Wash in cold Flow Cytometry Staining Buffer or 1X PBS.5. Resuspend the cell pellet by pulse vortexing. Then add 1 mL of freshly prepared Foxp3 Fixation/Permeabilization solution (Product # 00-5521-00) to each sample. pulse vortex again.6. Incubate for 30 to 60 minutes at 2-8°C in the dark.7. Wash once by adding 2 mL 1X Permeabilization Buffer (made from 10X Permeabilization Buffer included in the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set) followed by centrifugation. Decant the supernatant.8. Resuspend the cell pellet with 100 µL Flow Cytometry Staining Buffer containing 30 µg of DNase I.9. Incubate for 1 hr at 37°C and then wash.10. Stain cells with anti-BrdU antibody for 30 min to 1 hr and then wash.10. If necessary, stain with secondary antibody for 30 min and then wash.12. Analyze the samples.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Bromodeoxyuridine (5-bromo-2-deoxyuridine, BrdU) is a synthetic nucleoside that is an analogue of thymidine. BrdU is commonly used in the detection of proliferating cells in living tissues, and can be incorporated into the newly synthesized DNA of replicating cells (during the S phase of the cell cycle), substituting for thymidine during DNA replication. Antibodies specific for BrdU can then be used to detect the incorporated chemical, thus indicating cells that were actively replicating their DNA. Binding of the antibody requires denaturation of the DNA, usually by exposing the cells to acid or heat.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 5-Bromo-2-deoxyuridine; Bromodeoxyuridine

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0