Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • GL7 Antibodies

          Invitrogen

          GL7 Monoclonal Antibody (GL-7 (GL7)), eBioscience™

          14 Published Figures
          35 References
          View all (7) GL7 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GL7 Monoclonal Antibody (GL-7 (GL7)), eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (14)
          GL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          GL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 15

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GL7 Antibody (14-5902-81) in Flow

          Staining of 3-day unstimulated (left) and 3-day Con A-stimulated (Product # 00-4978-03) (right) BALB/c splenocytes with 0.25 µg of Rat IgM K Isotype Control Purified (Product # 14-4341-82) (open histogram) or 0.25 µg of Anti-Human/Mouse GL7 (T and B Cell Activation Marker) Purified (filled histogram) followed by Anti-Rat IgM PE (Product # 12-0990-82).Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GL7 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GL7 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GL7 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GL7 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GL7 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GL7 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          14-5902-81

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 8 publications 8 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-Dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 23 publications 23 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-Dependent
          -

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgM

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          GL-7 (GL7)

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Biotin 
          • eFluor 450
          • eFluor 660
          • PE 
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_467714

          Product Specific Information

          Description: This GL7 monoclonal antibody reacts with a cell-surface protein found on T and B lymphocytes activated in vitro, on bone marrow pre-B-II cells, germinal center B cells, and also human B cell lines Ramos and Daudi. There is strain variability with respect to antigen distribution on thymocytes and Con A-activated spleen cells, with expression in BALB/c greater than that in C57BL/6. GL7 is commonly used as a marker for mouse germinal center B cells. The epitope of GL7 has been identified as a sialic acid glycan moiety called Neu5Ac. This moiety is recognized by CD22.

          Applications Reported: The GL-7 (GL7) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, immunoprecipitation, and immunohistochemical staining of frozen tissue sections.

          Applications Tested: The GL-7 (GL7) antibody has been tested by flow cytometric analysis of Con A-stimulated mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          GL7 is a cell-surface protein found on T and B lymphocytes activated in vitro, on bone marrow pre-B-II cells, germinal center B cells, and also human B cell lines Ramos and Daudi. There is strain variability with respect to antigen distribution on thymocytes and Con A-activated spleen cells, with expression in BALB/c greater than that in C57BL/6. GL7 is commonly used as a marker for mouse germinal center B cells. The epitope of GL7 has been identified as a sialic acid glycan moiety called Neu5Ac. This moiety is recognized by CD22.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: GL7 antigen; Ly-77; Ly77

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline