Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 신제품
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • AFP Antibodies

          Invitrogen

          alpha-Fetoprotein Monoclonal Antibody (AFP3), eBioscience™

          Advanced Verification
          3 References
          View all (96) AFP antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite alpha-Fetoprotein Monoclonal Antibody (AFP3), eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (2)
          alpha-Fetoprotein Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          alpha-Fetoprotein Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          alpha-Fetoprotein Antibody (14-6583-37) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of AFP was performed using 70% confluent log phase Hep G2 and MDA-MB-231 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with AFP Mouse Monoclonal Antibody (Product # 14-6583-82) at 5 µg/mL in 0.1% BSA and incubated overnight at... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          alpha-Fetoprotein Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          alpha-Fetoprotein Antibody in Western Blot (WB)
          alpha-Fetoprotein Antibody in Western Blot (WB)
          alpha-Fetoprotein Antibody
          alpha-Fetoprotein Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          14-6583-37

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-10 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1-10 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          AFP3

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          2 mg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2865213

          Product Specific Information

          Description: This AFP3 monoclonal antibody reacts with human alpha-fetoprotein (AFP). This 70-kDa secretory protein is a member of the albumin gene family. Synthesized by the yolk sac and fetal liver during embryogenesis, AFP protein levels are highest in fetal serum. After birth, serum AFP levels decrease dramatically. In fact, AFP is nearly undetectable in normal adult serum. However, hepatocellular carcinoma and germ cell teratoblastoma, as well as liver regeneration, viral hepatitis, and cirrhosis, leads to elevated AFP serum levels in adults. As such, detection of this protein is frequently used as a diagnostic marker for these conditions.

          When performing western blotting or immunohistochemistry on paraffin section, we recommend the use of monoclonal antibody 1E8 (Product # 14-9499).

          Applications Reported: This AFP3 antibody has been reported for use in immunoblotting (WB) and immunocytochemistry.

          Applications Tested: This AFP3 antibody has been tested by western blot analysis of reduced HepG2 cell lysate, as well as by immunocytochemistry of HepG2 cells. For western blotting, this antibody can be used at 1-10 µg/mL. (Western blotting of non-reduced cell lysate yields a band at approximately 58 kDa.) For immunocytochemistry, AFP3 can be used at 1-5 µg/mL. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          AFP (Alpha Fetoprotein) is a major plasma protein produced by the yolk sac, intestinal tract and the liver during fetal life. AFP expression in adults is often associated with hepatoma or teratoma. However, hereditary persistence of AFP may also be found in individuals with no obvious pathology. The protein is thought to be the fetal counterpart of serum albumin, and AFP and albumin genes are present in tandem in the same transcriptional orientation on chromosome 4. AFP is found in monomeric, dimeric, and trimeric forms. AFP can also bind to copper ions, nickel ions, fatty acids and bilirubin. The level of AFP in amniotic fluid is used to measure renal loss of protein to screen for spina bifida and anencephaly. High level of serum AFP has been identified in patients with hepatocellular carcinomas (HCC), teratoblastoma, colorectal cancer, pancreatic cancer, and germ cell neoplasms.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: a fetoglobulin; a fetoprotein; Alpha fetoglobulin; alpha-1-fetoprotein; alpha-fetoglobulin; fetoglobulin; fetoprotein; unnamed protein product; α fetoglobulin; α fetoprotein

          View more View less

          Gene Aliases: AFPD; FETA; HPAFP

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P02771

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 174

          View more View less

          Function(s)
          protein binding small molecule binding
          Process(es)
          response to nutrient levels
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0