Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Syk Antibodies

          Invitrogen

          Syk Monoclonal Antibody (4D10.1), eBioscience™

          1 Published Figure
          2 References
          View all (63) Syk antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Syk Monoclonal Antibody (4D10.1), eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (1)
          Syk Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Syk Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Syk Antibody (14-6696-37) in WB

          Immunoblotting of reduced Ramos cell lysate with 5 µg/mL of Anti-Human Syk antibody. Bands were visualized using Anti-Mouse IgG HRP. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Syk Antibody in Western Blot (WB)
          Syk Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          14-6696-37

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          5 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-Dependent
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          4D10.1

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • APC 
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          2 mg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2865235

          Product Specific Information

          Description: This 4D10.1 monoclonal antibody recognizes human Syk, a 72-kDa member of the Syk/ZAP-70 family of non-receptor protein tyrosine kinases. Syk is expressed most highly in B cells, with lower expression in immature thymocytes, mast cells, and platelets. Syk can also be detected in fibroblasts, epithelial cells, hepatocytes, endothelial cells, and neuronal cells. This protein is a major component of signaling cascades downstream of the B and T cell antigen receptors and plays an essential role in lymphocyte development. Upon recruitment to immunoreceptor tyrosine-based activation motifs (ITAMs) on the antigen receptors, Syk is activated by phosphorylation on multiple tyrosines. Once activated, Syk phosphorylates proteins such as phospholipase C gamma and BLNK/SLP-65. Finally, abnormal Syk expression has been linked to tumor cell migration and invasion in several cancers.

          Applications Reported: This 4D10.1 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis and western blotting.

          Applications Tested: This 4D10.1 antibody has been tested by immunoblotting of reduced Ramos cell lysate. This can be used at less than or equal to 5 µg/mL. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Spleen tyrosine kinase (SYK), along with ZAP70, are cytoplasmic tyrosine kinases that are viewed as potential druge targets for allergic disorders and autoimmune diseases. SYK may also play a role in cancer. Syk translocates to the plasma membrane upon B cell antigen receptor (BCR) or the high-affinity IgE receptor (FcepsilonRI) triggering, and phosphorylates downstream adaptor proteins, thereby providing docking sites for initiation of subsequent signaling pathways, such as calcium mobilization, cytoskeleton remodeling, or transcription of specific genes. Syk binds to the receptor assemblies through interactions of its pair of SH2 domains with ITAM motives of the receptor, which have been phosphorylated by Src-family kinases. These kinases also help to activate Syk by phosphorylation of its activation loop.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DKFZp313N1010; EC 2.7.10.2; FLJ25043; FLJ37489; HGNC:11205; kinase Syk; KSYK; SP1; spleen tyrosine kinase; syk signaling; tyrosine-kinase syk; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: IMD82; p72-Syk

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P43405

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6850

          View more View less

          Function(s)
          phosphotyrosine binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein tyrosine kinase activity non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity receptor binding integrin binding protein binding ATP binding interleukin-15 receptor binding kinase activity protein kinase binding phosphatase binding Toll-like receptor binding SH2 domain binding phospholipase binding scaffold protein binding
          Process(es)
          cell activation lymph vessel development positive regulation of receptor internalization stimulatory C-type lectin receptor signaling pathway adaptive immune response macrophage activation involved in immune response neutrophil activation involved in immune response leukocyte activation involved in immune response serotonin secretion by platelet cell surface pattern recognition receptor signaling pathway negative regulation of inflammatory response to antigenic stimulus regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein phosphorylation protein import into nucleus leukocyte cell-cell adhesion integrin-mediated signaling pathway organ morphogenesis regulation of platelet activation regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway peptidyl-tyrosine phosphorylation platelet activation neutrophil chemotaxis positive regulation of protein complex assembly receptor internalization positive regulation of type I interferon production positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-4 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production regulation of superoxide anion generation positive regulation of superoxide anion generation positive regulation of cell adhesion mediated by integrin positive regulation of toll-like receptor 9 signaling pathway intracellular signal transduction Fc-epsilon receptor signaling pathway Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis interleukin-3-mediated signaling pathway defense response to bacterium regulation of neutrophil degranulation innate immune response positive regulation of B cell differentiation positive regulation of lymphocyte differentiation positive regulation of bone resorption blood vessel morphogenesis positive regulation of inflammatory response regulation of phagocytosis regulation of immune response B cell receptor signaling pathway leukocyte migration regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to molecule of fungal origin cellular response to lipid cellular response to low-density lipoprotein particle stimulus positive regulation of monocyte chemotactic protein-1 production regulation of arachidonic acid secretion regulation of platelet aggregation apoptotic signaling pathway beta-amyloid clearance positive regulation of cold-induced thermogenesis positive regulation of cGAS/STING signaling pathway positive regulation of TORC1 signaling cellular response to beta-amyloid cellular response to lectin
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-5d76f9f486-hz64p:80/100.66.76.220:80.
          git-commit: 08b979eaab39376f31a39358ffa32de998e3c7f7
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.6.0-offline-prod