Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • SSEA3 Antibodies

          Invitrogen

          SSEA3 Monoclonal Antibody (eBioMC-631 (MC-631)), eBioscience™

          1 Published Figure
          7 References
          View all (10) SSEA3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SSEA3 Monoclonal Antibody (eBioMC-631 (MC-631)), eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (1)
          SSEA3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          SSEA3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SSEA3 Antibody (14-8833-37) in Flow

          Staining of the 2102Ep cell line with 0.5 µg of Rat IgM, K Isotype Control Purified (Product # 14-4341-82) (open histogram) or 0.5 µg of Anti-Human/Mouse SSEA-3 Purified (filled histogram) followed by Anti-Rat IgM PE (Product # 12-0990-82).Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SSEA3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          SSEA3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          14-8833-37

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          Assay-Dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-Dependent
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 4 publications 4 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rat / IgM

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          eBioMC-631 (MC-631)

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Biotin 
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          2 mg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2865291

          Product Specific Information

          Description: The eBioMC-631 (MC-631) monoclonal antibody reacts with the carbohydrate moiety galactosylgloboside on Stage-specific embryonic antigen-3 (SSEA-3). Expression is restricted to the surface of human teratocarcinoma stem cells (EC), human embryonic germ cells (EG) and human embryonic stem cells (ES) and down regulated following differentiation.

          Applications Reported: This eBioMC-631 (MC-631) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, immunohistochemical staining, and immunocytochemistry.

          Applications Tested: This eBioMC-631 (MC-631) antibody has been tested by flow cytometric analysis of the 2102Ep cell line. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          SSEA-3 (stage-specific embryonic antigen 3) is a cell surface antigen, expressed along with SSEA-4, TRA-1-60 and TRA-1-81 in embryonic stem cells, embryonal carcinoma cells, and induced pluripotent stem cells (iPS). In human cells, these surface markers are down-regulated during the differentiation process, while SSEA1 is absent in undifferentiated human stem cells and upregulated on the cell surface after retinoic acid mediated differentiation. Conversely, in mouse stem cells, SSEA-1 expression decreases with differentiation while SSEA-3 and SSEA-4 expression increase.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: SSEA-3; stage-specific embryonic antigen 3

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-76c4fffd86-jvpnf:80/100.66.74.151:80.
          git-commit: bdc067a1e9e92d056899a2dda64af631988aa8a1
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.54.0-Offline