Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TLR4 (CD284) Antibodies

          Invitrogen

          CD284 (TLR4) Monoclonal Antibody (UT41), eBioscience™

          22 Published Figures
          18 References
          View all (67) TLR4 (CD284) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD284 (TLR4) Monoclonal Antibody (UT41), eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Published Figures (22)
          CD284 (TLR4) Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD284 (TLR4) Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 22

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD284 (TLR4) Antibody (14-9041-37) in ICC/IF, Flow

          Scientific reports 2016 - Figure 6 Chronic morphine treatment increases TLR-4 expression. ( A ) TLR4 promoter activity as measured by luciferase. J774 cells were transfected using Fugene HD transfection reagent (roche) with a plasmid containing firefly luciferase, driven by the TLR4 full-length (~2.2 kb) promoter. Chronic morphine treatment was started 24 hours post-transfection. Promoter activity was measured by luciferase activity... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD284 (TLR4) Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD284 (TLR4) Antibody in Western Blot, Flow Cytometry (WB, Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          14-9041-37

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 13 publications 13 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          UT41

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Biotin 
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • Super Bright 436
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          2 mg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2865323

          Product Specific Information

          Description: The UT41 monoclonal antibody was generated against BaF3 cells overexpressing mouse TLR4. So far, at least twelve members of the Toll family have been identified. This family of type I transmembrane protein is characterized by an extracellular domain with leucine-rich repeats and a cytoplasmic domain with homology to the type I IL-1 receptor. Two of these receptors, TLR2 and TLR4, are pattern recognition receptors and signaling molecules in response to bacterial lipoproteins and have been implicated in innate immunity and inflammation. TLR4 physically associates with another molecule called MD-2, and together with CD14, this complex is responsible for LPS recognition and signaling. TLR4, which is approximately 100 kDa, is expressed by myeloid lineage cells.

          The MTS510 monoclonal antibody co-immunoprecipitates MD-2 (~30 kDa) and TLR4 (~100 kDa), and preferentially reacts with TLR4 that is associated with MD-2. In comparison, binding of the UT41 monoclonal antibody occurs with and without formation of the TLR4/MD-2 complex. Please contact eBioscience Technical Support for further information.

          Applications Reported: This UT41 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This UT41 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse thioglycolate-elicited peritoneal exudate cells. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          TLR4 is member of the Toll like receptor (TLR) family which plays a fundamental role in pathogen recognition and activation of innate immunity. TLRs are highly conserved from Drosophila to humans and share structural and functional similarities. This receptor is most abundantly expressed in placenta, and in myelomonocytic subpopulation of the leukocytes. Mammalian cells respond to LPS by activating TLR4. TLR4 belongs to the multi-protein complex of lipopolysaccharide (LPS) receptor, containing CD14, LY96 and TLR4, and is involved in signal transduction events induced by lipopolysaccharide (LPS) found in most gram-negative bacteria. TLR4 aids in the recognition of pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) that are expressed on infectious agents, and mediate the production of cytokines necessary for the development of effective immunity. The various TLRs exhibit different patterns of expression. Mutations in the TLR4 gene have been associated with differences in LPS responsiveness. Also, several transcript variants of the TLR4 gene have been found, but the protein coding potential of most of them is uncertain. TLR4 is expressed by peripheral blood monocytes and a small population of B-cells and is also expressed in human placenta. Studies with TLR4-deficient mice indicate that the main ligand for TLR is lipopolysaccharide. Consequently, these mice also showed increased susceptibility to Gram-negative sepsis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: lipopolysaccharide response; TLR4; Tlr4; similar to Toll/IL-1 superfamily; toll homolog; Toll like receptor 4; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: Lps; Ly87; Ran/M1; Rasl2-8

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q9QUK6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 21898

          View more View less

          Function(s)
          lipopolysaccharide binding lipopolysaccharide receptor activity transmembrane signaling receptor activity receptor binding protein binding signaling receptor activity identical protein binding phosphatidylinositol 3-kinase binding protein heterodimerization activity
          Process(es)
          microglial cell activation positive regulation of cytokine production activation of innate immune response toll-like receptor signaling pathway wound healing involved in inflammatory response immune effector process B cell proliferation involved in immune response nitric oxide production involved in inflammatory response regulation of dendritic cell cytokine production MyD88-dependent toll-like receptor signaling pathway innate immune response-activating signal transduction growth plate cartilage morphogenesis leukotriene metabolic process phagocytosis inflammatory response immune response response to oxidative stress signal transduction I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling activation of NF-kappaB-inducing kinase activity I-kappaB phosphorylation response to bacterium gene expression positive regulation of platelet activation positive regulation of gene expression astrocyte development microglia differentiation positive regulation of smooth muscle cell migration neurogenesis signal transduction involved in regulation of gene expression positive regulation of cell migration positive regulation of B cell proliferation lipopolysaccharide-mediated signaling pathway response to lipopolysaccharide detection of lipopolysaccharide regulation of tumor necrosis factor production negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-17 production negative regulation of interleukin-23 production negative regulation of interleukin-6 production negative regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of chemokine production positive regulation of interferon-alpha production positive regulation of interferon-beta production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-1 production positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-13 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of stress-activated MAPK cascade toll-like receptor 4 signaling pathway regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway TRIF-dependent toll-like receptor signaling pathway cellular response to platelet-derived growth factor stimulus macrophage activation defense response to bacterium positive regulation of macrophage activation positive regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling innate immune response leukocyte activation positive regulation of MHC class II biosynthetic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process response to ethanol mast cell activation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JNK cascade positive regulation of smooth muscle cell proliferation positive regulation of lymphocyte proliferation regulation of inflammatory response positive regulation of inflammatory response positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation defense response to Gram-negative bacterium detection of temperature stimulus involved in sensory perception of pain detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of pain NK T cell activation detection of stimulus bone morphogenesis intestinal epithelial structure maintenance positive regulation of macrophage cytokine production ERK1 and ERK2 cascade negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of nucleotide-binding oligomerization domain containing 1 signaling pathway positive regulation of nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 signaling pathway response to fatty acid cellular response to lipopolysaccharide cellular response to lipoteichoic acid cellular response to mechanical stimulus cellular response to interferon-gamma negative regulation of cold-induced thermogenesis cellular response to oxidised low-density lipoprotein particle stimulus negative regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of NLRP3 inflammasome complex assembly positive regulation of reactive oxygen species biosynthetic process positive regulation of cellular response to macrophage colony-stimulating factor stimulus positive regulation of matrix metallopeptidase secretion cellular response to beta-amyloid positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 2 production positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0