Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Histone H2A.X Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Monoclonal Antibody (CR55T33), eBioscience™

          Advanced Verification
          5 Published Figures
          8 References
          View all (87) Histone H2A.X antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Monoclonal Antibody (CR55T33), eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Published Figures (5)
          • Advanced Verification (1)
          Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody (14-9865-80) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of phospho-H2A.X was performed using 70% confluent log phase HeLa cells treated with hydroxyurea (3 mM for 6 hr). The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Monoclonal Antibody (CR55T33), eB... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody

          Product Details

          14-9865-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          5 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.03 µg/test
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          CR55T33

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • eFluor 570
          • eFluor 660
          • PE 
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2573047

          Product Specific Information

          Description: The CR55T33 monoclonal antibody recognizes phosphorylated serine 139 of human and mouse H2AX. H2AX is a member of the H2A histone family that complex with DNA and other histones to form the repeating nucleosome units characteristic of eukaryotic chromatin. Nucleosomes consist of approximately 147 base pairs of DNA wrapped around an octamer of histones composed of two each of the four histone proteins: H2A, H2B, H3 and H4. After induction of DNA damage such as double-strand breaks by irradiation, genotoxic stresses, replication errors or gene recombination, PI3K-like kinases (e.g., ataxia telangiectasia mutated (ATM), ataxia telangiectasia Rad-3-related (ATR), and DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) are activated to phosphorylate serine 139 in H2AX. This early phosphorylation event plays a critical role in recruiting proteins involved in DNA repair.

          The monoclonal antibody CR55T33 recognizes a single band of approximately 15 kDa on reduced cell lysates from Jurkat cells stimulated with etoposide.

          Applications Reported: This CR55T33 antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis, western blotting, immunohistochemical staining of formalin-fixed paraffin embedded tissue sections, and immunocytochemistry (fluorochrome-conjugated CR55T33 is recommended for use in intracellular flow cytometry).

          Applications Tested: The CR55T33 has been tested by immunocytochemistry of methanol-fixed cells and by immunohistochemistry of human tissue using either low or high pH antigen retrieval and can be used at 5 µg/mL. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. This CR55T33 antibody has also been tested by intracellular staining and flow cytometric analysis of stimulated Jurkat cells using the Foxp3/Transcription Factor Buffer Set (Product # 00-5523-00) and protocol. This can be used at 0.03 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Protocols: We recommend Protocol B: One-step protocol: intracellular (nuclear) proteins. Alternatively, Protocol C: Two-step protocol: Fixation/Methanol can also be used. Protocol A: Two-step protocol: intracellular (cytoplasmic) proteins cannot be used. All Protocols can be found in the "Staining intracellular Antigens for Flow Cytometry Protocol" located in the BestProtocols® Section under the Resources tab online.

          eFluor® 660 is a replacement for Alexa Fluor® 647. eFluor® 660 emits at 659 nm and is excited with the red laser (633 nm). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Histone H2A.X (H2AX) is a member of the histone H2A family which is one of the four core histones making up the nucleosome core particle. In eukaryotes, DNA double strand breaks (DSBs) have been shown to trigger the phosphorylation of serine 139 at the carboxy terminus of histone H2AX resulting in gamma-H2AX. The phosphorylation of H2AX can be detected by Western blotting or immunofluorescence, revealing the frequency of DSBs. The phosphatidylinositol 3-kinases have been implicated in H2AX phosphorylation, but it is unclear if ATM is the primary H2AX kinase or if other members of the family such as DNA-PK and ATR contribute in a similar manner. Structurally, H2A.x contains 143 amino acid residues. Histone H2A.X is considered a basal histone, being synthesized in G1 as well as in S-phase, and its mRNA contains polyA addition motifs and a polyA tail along with the conserved stem-loop and U7 binding sequences involved in the processing and stability of replication type histone mRNAs. There are two forms of Histone H2A.X mRNA, one about 1600 bases long and contains polyA; the other about 575 bases long, lacking polyA. The short form behaves as a replication type histone mRNA, while the longer behaves as a basal type histone mRNA. Histone H2A.X maps to the 11q23.2-q23.3 region of the human chromosome. Histone H2A.x contributes to histone-formation and therefore the structure of DNA. Histone H2A variant H2A.x specifically regulates the interaction of MDC1 (mediator of DNA damage checkpoint protein 1), a DNA repair protein to the sites of DNA damage.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: gamma H2AX; H2A histone family member X; H2a/x; H2AFX; H2AX histone; histone 5 protein 2ax; Histone H2A.X; Histone H2a/x; Histone H2AX; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AW228881; gammaH2ax; H2A.X; H2A/X; H2AFX; H2AX; Hist5-2ax

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16104, (Mouse) P27661

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3014, (Mouse) 15270

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding damaged DNA binding protein binding enzyme binding structural constituent of chromatin histone binding protein heterodimerization activity chromatin-protein adaptor activity histone
          Process(es)
          DNA damage checkpoint double-strand break repair via homologous recombination DNA repair double-strand break repair DNA recombination nucleosome assembly cellular response to DNA damage stimulus spermatogenesis response to ionizing radiation heterochromatin assembly positive regulation of DNA repair meiotic cell cycle protein K63-linked ubiquitination positive regulation of double-strand break repair via homologous recombination protein localization to site of double-strand break cell cycle cellular response to gamma radiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline