alpha,alpha'-dibromo-m-xylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
alpha,alpha'-dibromo-m-xylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
alpha,alpha'-dibromo-m-xylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

alpha,alpha'-dibromo-m-xylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 626-15-3 | C8H8Br2 | 263.95 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Référence 155050250
Prix (EUR)
237,00
Each
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
237,00
Each
Identifiants chimiques
CAS626-15-3
IUPAC Name1,3-bis(bromomethyl)benzene
Molecular FormulaC8H8Br2
InChI KeyOXHOPZLBSSTTBU-UHFFFAOYSA-N
SMILESBrCC1=CC(CBr)=CC=C1
Voir plus
Appearance (Form)Crystalline powder and/or chunks
Melting point74°C to 77°C
HPLC>=96.0 %
Appearance (Color)White to brown
Infrared spectrumConforms

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only