Orthocarbonate de tétraméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Orthocarbonate de tétraméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Orthocarbonate de tétraméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Orthocarbonate de tétraméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1850-14-2 | C5H12O4 | 136.15 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
5 g
25 g
Référence 158110250
Prix (EUR)
351,00
Each
Quantité:
25 g
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
351,00
Each
Identifiants chimiques
CAS1850-14-2
IUPAC Nametetramethoxymethane
Molecular FormulaC5H12O4
InChI KeyAHJWSRRHTXRLAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC(OC)(OC)OC
Voir plus
Appearance (Form)Liquid
Appearance (Color)Clear colorless
Infrared spectrumConforms
GC>=98.5 %

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only