Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD11a Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for will be discontinued once stock is depleted. Please check out our other {{productObj.targetName}} {{productObj.pendingDiscontinuationTargetLabel}} Please check out our other {{productObj.pendingDiscontinuationTargetLabel}} or contact Technical Support with any questions.

          Invitrogen

          CD11a (LFA-1alpha) Monoclonal Antibody (M17/4), Functional Grade, eBioscience™

          4 Published Figures
          22 References
          View all (106) CD11a antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD11a (LFA-1alpha) Monoclonal Antibody (M17/4), Functional Grade, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (4)
          CD11a (LFA-1alpha) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD11a (LFA-1alpha) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD11a (LFA-1alpha) Antibody (16-0111-81) in Flow

          Staining of C57Bl/6 splenocytes with 0.25 µg of Rat IgG2a K Isotype Control Functional Grade Purified (Product # 16-4321-82) (open histogram) or 0.25 µg of Anti-Mouse CD11a Functional Grade Purified (filled histogram) followed by Anti-Rat IgG FITC (Product # 11-4811-85).Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD11a (LFA-1alpha) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11a (LFA-1alpha) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11a (LFA-1alpha) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11a (LFA-1alpha) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11a (LFA-1alpha) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          16-0111-81

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 11 publications 11 publications

          Neutralization (Neu)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Functional Assay (Functional)

          Assay-Dependent
          View 3 publications 3 publications

          Control (Ctrl)

          Assay-Dependent
          -

          Inhibition Assays (Inhibition)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), Functional Grade, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          M17/4

          Conjugate

          Functional Grade Functional Grade Functional Grade
          • Unconjugated
          • APC 
          • eFluor 450
          • FITC
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 700
          • NovaFluor Yellow 755
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 702
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_468880

          Product Specific Information

          Description: The M17/4 monoclonal antibody reacts with mouse CD11a, the 180 kDa integrin alpha L, also known as the lymphocyte function associated antigen-1 (LFA-1) alpha chain. LFA-1, formed by non-covalent association of CD11a with CD18 (integrin beta 2), serves as an important adhesion molecule involved in lymphocyte and granulocyte function. CD54 (ICAM-1), CD102 (ICAM-2), and CD50 (ICAM-3) are ligands for LFA-1. CD11a is expressed by all leukocytes.

          Applications Reported: The M17/4 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. M17/4 has also been reported in blocking of CD11a function.

          Applications Tested: The M17/4 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Storage and handling: Use in a sterile environment.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Endotoxin Level: Less than 0.001 ng/µg antibody, as determined by LAL assay.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Target Information

          CD11a (LFA-1 alpha, ITGAL) together with CD18 constitute leukocyte function-associated antigen 1 (LFA-1), the alphaLbeta2 integrin. CD11a is implicated in activation of LFA-1 complex. CD11a plays a central role in leukocyte intercellular adhesion through interactions with its ligands, ICAMs 1-3 (intercellular adhesion molecules 1 through 3), and also functions in lymphocyte costimulatory signaling. CD11a is expressed on the plasma membrane of leukocytes in a low-affinity conformation. Cell stimulation by chemokines or other signals leads to induction the high-affinity conformation, which supports tight binding of CD11a to its ligands, the intercellular adhesion molecules ICAM-1, -2, -3. CD11a is thus involved in interaction of various immune cells and in their tissue-specific settlement, but participates also in control of cell differentiation and proliferation and of T-cell effector functions. Blocking of CD11a function by specific antibodies or small molecules has become an important therapeutic approach in treatment of multiple inflammatory diseases. For example, humanized anti- CD11a antibody Efalizumab (Raptiva) is being used to interfere with T cell migration to sites of inflammation, binding of cholesterol-lowering drug simvastatin to CD11a allosteric site leads to immunomodulation and increase in lymphocytic cholinergic activity. Two transcript variants encoding different isoforms of CD11a have been found. Diseases associated with CD11a dysfunction include benign cephalic histiocytosis and leukocyte adhesion deficiency.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alpha L integrin; antigen CD11A p180; CD11 antigen-like family member A; integrin alphaL; leukocyte adhesion glycoprotein LFA-1 alpha chain; leukocyte function-associated molecule 1 alpha chain; lymphocyte antigen 15; lymphocyte function associated antigen 1, alpha polypeptide; lymphocyte function-associated molecule-1-alpha; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: (p180); Cd11a; LFA-1; LFA-1A; Ly-15; Ly-21

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P24063

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 16408

          View more View less

          Function(s)
          obsolete cell adhesion receptor activity ICAM-3 receptor activity signaling receptor activity macromolecular complex binding cell adhesion molecule binding
          Process(es)
          T cell activation via T cell receptor contact with antigen bound to MHC molecule on antigen presenting cell cell adhesion heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules neuron cell-cell adhesion leukocyte cell-cell adhesion cell-matrix adhesion cell surface receptor signaling pathway integrin-mediated signaling pathway regulation of cell-cell adhesion positive regulation of cell-cell adhesion cell adhesion mediated by integrin cell-cell adhesion mediated by integrin memory T cell extravasation positive regulation of T cell proliferation T cell activation receptor clustering activated T cell proliferation positive regulation of calcium-mediated signaling cell-cell adhesion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-vnqbn:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0