Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Ly-6G/Ly-6C Antibodies

          Invitrogen

          Ly-6G/Ly-6C Monoclonal Antibody (RB6-8C5), Functional Grade, eBioscience™

          Advanced Verification
          95 Published Figures
          140 References
          View all (57) Ly-6G/Ly-6C antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Ly-6G/Ly-6C Monoclonal Antibody (RB6-8C5), Functional Grade, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (95)
          • Advanced Verification (1)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 97

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Ly-6G/Ly-6C Antibody (16-5931-86) in Flow

          Staining of mouse bone marrow with Anti-Human/Mouse CD45R (B220) PE (Product # 12-0452-82) and Anti-Mouse Ly-6G (Gr-1) FITC.Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry, Flow Cytometry (WB, ICC/IF, Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC, IHC (P))
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody

          Product Details

          16-5931-86

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 25 publications 25 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 6 publications 6 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 87 publications 87 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Neutralization (Neu)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Functional Assay (Functional)

          Assay-Dependent
          View 9 publications 9 publications

          In Situ Hybridization (ISH)

          -
          View 1 publication 1 publication

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Dog, Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2b, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2b kappa Isotype Control (eB149/10H5), Functional Grade, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          RB6-8C5

          Conjugate

          Functional Grade Functional Grade Functional Grade
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • eFluor 660
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          1 mg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_469157

          Product Specific Information

          Description: The RB6-8C5 monoclonal antibody reacts with mouse Ly-6G, a 21-25 kDa protein also known as the myeloid differentiation antigen Gr-1. A GPI-linked protein, Gr-1 is expressed by the myeloid lineage in a developmentally regulated manner in the bone marrow. While monocytes only express Gr-1 transiently during their bone marrow development, the expression of Gr-1 on bone marrow granulocytes as well as on peripheral neutrophils is a good marker for these populations.

          eBioscience testing indicates that in the bone marrow and lysed whole blood, the antibody clone RB6-8C5 also stains cells that express the highest levels of Ly6c (as defined by staining with antibody clone HK1.4). It is recommended that 1A8-Ly6G (Product # 9668) be used when looking at Ly-6G specific targets.

          Applications Reported: The RB6-8C5 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. It has also been reported in cell depletion.

          Applications Tested: The RB6-8C5 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone marrow cells and splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Storage and handling: Use in a sterile environment.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Endotoxin Level: Less than 0.001 ng/µg antibody, as determined by LAL assay.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Target Information

          Granulocytes are a category of white blood cells characterised by the presence of granules in their cytoplasm. They are also called polymorphonuclear leukocytes (PMN or PML) because of the varying shapes of the nucleus, which is usually lobed into three segments. In common parlance, the term polymorphonuclear leukocyte often refers specifically to neutrophil granulocytes, the most abundant of the granulocytes. Granulocytes or PMN are released from the bone marrow by the regulatory complement proteins.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Granulocyte Marker; Ly-6C1; Ly-6C2; Ly-6G; Ly-6G.1; lymphocyte antigen 6 complex, locus C; lymphocyte antigen 6C precursor (Ly-6C); Lymphocyte antigen 6C1; Lymphocyte antigen 6C2; Lymphocyte antigen 6G; Lymphocyte antigen Ly-6C; lymphocyte differentiation antigen; PML; PMN

          View more View less

          Gene Aliases: AA682074; AA959465; Gr-1; Gr1; Ly-6C; Ly-6C.2; Ly-6C1; Ly-6C2; Ly-6G; Ly6c; Ly6c1; Ly6c2; Ly6g

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P0CW02, (Mouse) P0CW03, (Mouse) P35461

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 17067, (Mouse) 100041546, (Mouse) 546644

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline