Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • IL-2 Antibodies

          Invitrogen

          IL-2 Monoclonal Antibody (JES6-1A12), Functional Grade, eBioscience™

          5 Published Figures
          22 References
          View all (149) IL-2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-2 Monoclonal Antibody (JES6-1A12), Functional Grade, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (5)
          IL-2 Antibody in Immunostaining (IS)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-2 Antibody in Immunostaining (IS)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-2 Antibody (16-7022-38) in IS

          Splenocytes from mice pre-immunized with PLP139-151 peptide were recall activated 4 weeks later with PLP139-151 for 24 hours in Mouse IL-2 ELISPOT assay. Control well is medium alone. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-2 Antibody in Immunostaining (IS)
          IL-2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          IL-2 Antibody in ELISA (ELISA)
          IL-2 Antibody in ELISA (ELISA)
          IL-2 Antibody in ELISA (ELISA)
          IL-2 Antibody in ELISA (ELISA)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          16-7022-38

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 3 publications 3 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-Dependent
          -

          Neutralization (Neu)

          Assay-Dependent
          View 1 publication 1 publication

          Functional Assay (Functional)

          Assay-Dependent
          View 9 publications 9 publications

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunostaining (IS)

          0.250 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), Functional Grade, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          JES6-1A12

          Conjugate

          Functional Grade Functional Grade Functional Grade
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          5 mg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2866205

          Product Specific Information

          Description: The JES6-1A12 antibody reacts with mouse interleukin-2 (IL-2). The JES6-1A12 antibody is a neutralizing antibody. Mouse IL-2 (also known as TCGF) is a 17 kDa factor produced mainly by activated CD4+ T cells. IL-2 induces cell cycle progression of resting cells in an antigen non-specific manner and allows clonal expansion of activated T cells. IL-2 also acts on activated B cells, monocytes, NK cells, LAK cells, and on oligodendroglial cells in vitro. In addition, IL-2 plays a role in hematopoiesis, tumor surveillance and anti-inflammatory reactions, and hence is a central regulator of the immune response. Non-glycosylated IL-2 is biologically active.

          Applications Reported:The JES6-1A12 antibody has been reported for use in ELISA capture, ELISPOT capture, neutralization of IL-2 bioactivity, and IP.

          Applications Tested: The Functional Grade Purified JES6-1A12 antibody has been tested by LAL assay to verify low endotoxin levels, by ELISA, and in bioassay for neutralization of mouse IL-2 bioactivity.

          The JES6-1A12 antibody at 0.250 µg/mL has been found to inhibit by 50% the biological effects of 1.0 ng/mL mouse IL-2 in a CTLL-2 cell proliferation assay. Detailed information and protocols about cytokine bioassays and in vitro cytokine neutralization using antibodies can be found in the BestProtocols® section.

          The JES6-1A12 antibody has been tested as the capture antibody in a sandwich ELISA for analysis of mouse Interleukin-2 (IL-2) in combination with the biotin JES6-5H4 (13-7021) antibody for detection and recombinant mouse IL-2 (14-8021) as the standard. A suitable range of concentrations of this antibody for ELISA capture is 1-4 µg/mL. A standard curve consisting of doubling dilutions of the recombinant standard over the range of 500 pg/mL - 4 pg/mL should be included in each ELISA plate.

          Storage and handling: Use in a sterile environment.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Endotoxin Level:Less than 0.001 ng/µg antibody, as determined by LAL assay.

          Aggregation:Less than 10%, as determined by HPLC.

          Target Information

          Interleukin 2 (IL-2) is an immuno-modulatory cytokine that is important for the proliferation of activated T cells, differentiation of B cells, natural killer cells, monocytes and macrophages. IL-2 signals through the IL-2 receptor (IL-2R), a heterotrimeric protein complex whose gamma chain is also shared by interleukin 4 (IL-4) and interleukin 7 (IL-7). The expression of the IL-2 gene in mature thymocytes is monoallelic, which represents an unusual regulatory mode for controlling the precise expression of a single gene. The targeted disruption of a gene similar to IL-2 in mice leads to an ulcerative colitis-like disease that suggests an essential role of this gene in the immune response to antigenic stimuli.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: H-IL-2; il 2; IL2; ILN; Interleukin; interleukin 2 prepeptide; interleukin-2; Interleukin2; Involved in regulation of T cell clonal expansion; M-IL-2; T-cell growth factor; T-cell growth factor (TCGF); TCGF

          View more View less

          Gene Aliases: Il-2

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P04351

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 16183

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity interleukin-2 receptor binding growth factor activity carbohydrate binding kappa-type opioid receptor binding glycosphingolipid binding
          Process(es)
          negative regulation of protein phosphorylation positive regulation of protein phosphorylation leukocyte activation involved in immune response positive regulation of immunoglobulin production negative regulation of B cell apoptotic process immune response G-protein coupled receptor signaling pathway phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration gene expression positive regulation of B cell proliferation positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-17 production interleukin-2-mediated signaling pathway positive regulation of T cell proliferation positive regulation of activated T cell proliferation positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein response to ethanol positive regulation of T cell differentiation positive regulation of regulatory T cell differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of T cell homeostatic proliferation positive regulation of isotype switching to IgG isotypes negative regulation of lymphocyte proliferation negative regulation of inflammatory response positive regulation of dendritic spine development extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand receptor signaling pathway via STAT positive regulation of plasma cell differentiation negative regulation of T-helper 17 cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0