Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • IL-13 Antibodies

          Invitrogen

          IL-13 Monoclonal Antibody (eBio1316H), Functional Grade, eBioscience™

          13 Published Figures
          16 References
          View all (89) IL-13 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-13 Monoclonal Antibody (eBio1316H), Functional Grade, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (13)
          IL-13 Antibody in Immunostaining (IS)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-13 Antibody in Immunostaining (IS)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 14

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-13 Antibody (16-7135-025) in IS

          Mouse IL-13 ELISPOT: Splenocytes were activated with immobilized Anti-Mouse CD3 (Product # 16-0031-82) and Anti-Mouse CD28 (Product # 16-0281-82) for 24 hrs in a Mouse IL-13 ELISPOT assay (right). Left well is medium alone control (no mitogen). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-13 Antibody in Immunostaining (IS)
          IL-13 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          IL-13 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          IL-13 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          IL-13 Antibody in Western Blot (WB)
          IL-13 Antibody in Neutralization (Neu)
          IL-13 Antibody in Neutralization (Neu)
          IL-13 Antibody in Neutralization (Neu)
          IL-13 Antibody in Neutralization (Neu)
          IL-13 Antibody in Neutralization (Neu)
          IL-13 Antibody in Neutralization (Neu)
          IL-13 Antibody in Neutralization (Neu)
          IL-13 Antibody in Neutralization (Neu)
          IL-13 Antibody in Neutralization (Neu)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          16-7135-025

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          ELISA (ELISA)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Neutralization (Neu)

          Assay-Dependent
          View 7 publications 7 publications

          Functional Assay (Functional)

          Assay-Dependent
          View 4 publications 4 publications

          Inhibition Assays (Inhibition)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunostaining (IS)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG1 kappa Isotype Control (eBRG1), Functional Grade, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          eBio1316H

          Conjugate

          Functional Grade Functional Grade Functional Grade
          • Biotin 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          25 mg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2866241

          Product Specific Information

          Description: The eBio1316H antibody reacts with mouse IL-13. The eBio1316H antibody is a neutralizing antibody. Mouse interleukin-13 (IL-13), originally designated p600, is a 11.6 kDa protein secreted by activated T helper cells, CD8+ T cells, and NK cells. IL-13 was originally identified in 1989 through differential hybridization of cDNA libraries prepared from T helper 1 and T helper 2 cells. IL-13 contains four cysteine residues, which form two intramolecular disulfide bonds. IL-13 shares many activities with IL-4; this relates to a requirement for IL-4Ralpha chain for signal transduction. The biological activities of IL-13 include suppression of macrophage cytotoxic activity, upregulation of IL-1RA expression, and suppression of inflammatory cytokine expression. IL-13 induces CD23 expression on B cells and enhances CD72, and expression of class II MHC gene products. Mouse IL-13 does not display the activities on T cells and B cell stimulatory effects which IL-4 exhibits. Mouse IL-13 is active on human and mouse cells.

          Applications Reported:The eBio1316H antibody has been reported useful for neutralization, ELISA detection, and ELISPOT detection.

          Applications Tested: The Functional Grade purified format of the eBio1316H antibody has been tested by LAL assay to verify low endotoxin level and by bioassay to quantitate neutralization of IL-13 biological activity.

          For in vitro neutralization, the Functional Grade purified eBio1316H antibody at 0.04 µg/mL has been found to neutralize by 50% the biological effect of 7.5 ng/mL mouse IL-13 in an assay of TF-1 cell proliferation. Detailed information and protocols about cytokine bioassays and in vitro cytokine neutralization using antibodies can be found in the BestProtocols® section.

          Storage and handling: Use in a sterile environment.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Endotoxin Level:Less than 0.001 ng/µg antibody, as determined by LAL assay.

          Aggregation:Less than 10%, as determined by HPLC.

          Target Information

          IL-13 is an immunoregulatory cytokine produced primarily by activated Th2 cells, and is involved in regulating inflammatory and immune responses. IL-13 down-regulates macrophage activity, thereby inhibiting the production of pro-inflammatory cytokines and chemokines, and is involved in allergen-induced asthma through mechanisms independent of IgE and eosinophils. IL-13 also regulates several stages of B cell maturation and differentiation, up-regulates CD23 and MHC class II expression, and promotes IgE isotype switching of B cells. Structurally, IL-13 closely resembles IL-3, IL-4, IL-5 and GM-CSF. The gene encoding IL-13, IL3, IL5, IL4, and CSF2 form a cytokine gene cluster on chromosome 5q, with the IL-13 gene particularly close to IL4.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ALRH; ALRH antibody; BHR1; il 13; ILN; Interleukin; Interleukin13; MGC116786; MGC116788; MGC116789; NC30 antibody; P600 antibody; T-cell activation protein P600

          View more View less

          Gene Aliases: Il-13

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P20109

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 16163

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity cytokine receptor binding interleukin-13 receptor binding protein binding
          Process(es)
          microglial cell activation positive regulation of immunoglobulin production inflammatory response immune response transforming growth factor beta receptor signaling pathway JAK-STAT cascade response to nematode regulation of proton transport response to selenium ion positive regulation of gene expression positive regulation of B cell proliferation positive regulation of interleukin-10 production transforming growth factor beta1 production positive regulation of NAD(P)H oxidase activity response to nicotine interleukin-13-mediated signaling pathway macrophage activation positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein positive regulation of macrophage activation positive regulation of ion transport positive regulation of mast cell degranulation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of smooth muscle cell proliferation positive regulation of protein secretion negative regulation of inflammatory response positive regulation of inflammatory response positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol cellular response to cytokine stimulus negative regulation of transforming growth factor beta production positive regulation of cold-induced thermogenesis negative regulation of complement-dependent cytotoxicity positive regulation of pancreatic stellate cell proliferation negative regulation of endothelial cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-vnqbn:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0